Die Leistung der Messzellen ist wie folgt spezifiziert:
Spezifikation | LightPipe-Messzelle, Standard, 10 mm | LightPipe-Messzelle, hohe Empfindlichkeit, 60 mm |
---|---|---|
Weglänge | 10 mm | 60 mm |
Beleuchtetes Volumen | 2 µL | 13 µL |
Dispersionsvolumen | 0,8 µL | 4,0 µL |
Druckgrenze | 6 MPa | 6 MPa |
Max. Eluat-Temperaturgrenze | 50 °C | 50 °C |
Materialien im Flussweg | Fused Silica, PEEK, Perfluoroelastomer, Titan | Fused Silica, PEEK, Perfluoroelastomer, Titan |
Biokompatibilität | Ja | Ja |
NP-Kompatibilität | Nein | Nein |