Die Leistungsdaten des Gerätes sind wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation |
---|---|
Optisches Design |
|
Lichtquelle | Deuteriumlampe für den UV- und VIS-Wellenlängenbereich (30 W) |
Wellenlängenbereich | 190 – 680 nm |
Spektrale Bandbreite | 0,5 nm Pixel-Auflösung im Durchschnitt; optische Auflösung runter auf 1 nm mit kleinstem Spalt |
Diodenbündelung | 1 – 100 nm, einzeln programmierbar für jeden Signalkanal und das 3D-Feld |
Wellenlängengenauigkeit | ± 1 nm |
Wellenlängenwiederholbarkeit | ± 0,1 nm |
Wellenlängenkalibrierung | Interne Kalibrierung mit D-Alpha-Linie der Deuteriumlampe |
Wellenlängenvalidierung | Interne Validierung mit Holmiumoxidglas-Filter |
Signalkanäle | 10 Signalkanäle |
Datenaufnahmerate | Einstellbar, 0,2 Hz – 200 Hz |
Anstiegszeiten des Filters (in Sekunden) | 0 (kein Filter); 0,02; 0,04; 0,1; 0,2; 0,4; 1; 2; 4; 10; 20 |
Spektrenscan | 3D-Feld mit vollem Spektralbereich von 200 Hz |
Spaltbreite | 1 nm, 2 nm, 4 nm, 8 nm |
Rauschen | <± 3 µAU bei 230 nm ASTM <± 10 µAU bei 520 nm ASTM Referenzbedingungen:
|
Drift | <± 0,5 mAU/h bei 230 nm Referenzbedingungen:
|
Linearität | <5% bei 2,0 AU Typischerweise <5% bei 2,5 AU Referenzbedingungen:
|
Kommunikation | USB:
System-Interlink: 2 System-Interlink-Ports (RJ45-8) |
Steuerung | Chromeleon 7 Das Gerät kann auch mit anderen Datensystemen betrieben werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation. Tastatur mit 2 Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Gerät |
Materialien im Flussweg | Siehe Spezifikationen für die Messzellen. ACHTUNG Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen. |
Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven | |
Sicherheitsmerkmale | Überprüfung der Optik, Kühlventilatoren, Motoren und Elektronik beim Einschalten Leakerkennung und sichere Leakbehandlung |
Good Laboratory Practice (GLP) | Predictive Performance-Funktionen zur Planung von Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Geräts. Dies umfasst die Überwachung des Lampenalters, der Lampenzündungen und der Lampenintensität. Alle Systemparameter werden im Chromeleon Audit Trail protokolliert. |
Temperatur-Referenzbedingungen für die Spezifikationen zu Rauschen, Basisliniendrift und Linearität
Für Basisliniendrift-Tests fordert ASTM, dass die Temperaturabweichungen unter 2 °C/Stunde über den Zeitraum von einer Stunde bleiben. Die Basisliniendrift-Spezifikation oben basiert auf diesen Bedingungen. Größere Abweichungen in der Umgebungstemperatur führen zu einer größeren Basisliniendrift.
Für die höchste Leistungsfähigkeit, minimieren Sie die Häufigkeit und das Ausmaß der Abweichungen in der Umgebungstemperatur auf 1 °C/Stunde.
Alle Leistungstests sollten mit einer vollständig aufgewärmten Optik durchgeführt werden (die Lampe sollte seit mehr als zwei Stunden eingeschaltet sein). ASTM gibt vor, dass der Detektor mindestens 24 Stunden vor Beginn des Testens eingeschaltet werden sollte.
TIPP
Messzellen können nach einer Aufbewahrung oder Verunreinigung oder wenn der Fluss einige Zeit lang gestoppt war mehrere Stunden lang eine erhöhte Basisliniendrift zeigen.
Zeitkonstante und Anstiegszeit
Nach ASTM E1657-98 wird die Zeitkonstante in die Anstiegszeit konvertiert, indem sie mit dem Faktor 2,2 multipliziert wird (also Anstiegszeit = 2,2 x Zeitkonstante).