ACHTUNG
Rückdrücke, die über dem spezifizierten, maximalen Grenzwert der Messzelle liegen, können die Messzelle zerstören. Beachten Sie folgende Hinweise:
  • Verwenden Sie ausschließlich die Waste-Leitung für Ihren Detektor.
  • Stellen Sie die Waste-Verbindung zur Messzelle nur wie in der Anleitung beschrieben her.
  • Leiten Sie keine Abfall-Flüssigkeiten von der Messzelle in den offenen Ablauf der Systemdrainage im Vanquish-System.
  • Setzen Sie die Messzelle niemals einem übermäßigen Rückdruck aus.
  • Vermeiden Sie ein Verstopfen der Messzelle oder der Waste-Verbindung.
  • Wenn Sie eine Komponente im Flussweg nach der Messzelle anschließen, beachten Sie den für die Messzelle spezifizierten Rückdruck.
Wann
Bei Blockierung oder Undichtigkeit einer oder mehrerer Komponenten der Waste-Leitung
Erforderliche Teile
Detektor-Waste-Leitung
Folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt, um die Waste-Leitung anzuschließen.
Führen Sie die Waste-Leitung durch den Detektor-Waste-Auslassport im Systemsockel in den Abfall. Anweisungen hierzu können Sie der Vanquish-System-Betriebsanleitung entnehmen.
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Schließen Sie den Shutter im Lichtweg vor der Messzelle.
  2. Schalten Sie den Pumpenfluss zur Messzelle ab.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Wenn Sie die Waste-Leitung aus den Schlauchführungen entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
  2. Entfernen Sie die Waste-Leitung vom Auslass der Messzelle.
  3. Entfernen Sie die Waste-Leitung aus der oberen Aussparung in der Zwischenwand:
    • Wenn die Waste-Leitung mit einem Dreheinsatz befestigt ist
      Drehen Sie den Einsatz in der oberen Aussparung nach vorne und entfernen Sie die Waste-Leitung.
    • Wenn die Waste-Leitung mit einem Einsatz mit Schlitz befestigt ist
      Ziehen Sie die Waste-Leitung aus dem Schlitz.
  4. Entfernen Sie die Waste-Leitung vom Detektor-Waste-Auslass im Systemsockel und vom Abfallbehälter.
  5. Packen Sie die Ersatz-Waste-Leitung aus.
  6. Schließen Sie die Waste-Leitung an.