Vorbereitungen
Wenn danach keine Messzelle eingebaut werden soll
Schalten Sie die UV-Lampe aus.
Wenn danach eine Messzelle eingebaut werden soll
Schließen Sie den Shutter im Lichtweg vor der Diagnose-Zelle.
Gehen Sie wie folgt vor
Drehen Sie die Drehverschlüsse an der Diagnosezelle gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position, um die Diagnosezelle zu entriegeln.
Ziehen Sie die Zelle vorsichtig aus dem Messzellenschacht am Gerät.
Bewahren Sie die Diagnose-Zelle in ihrer Verpackung auf.
Fahren Sie nach Erfordernis fort:
Situation | Schritte |
---|---|
Wenn danach eine Messzelle eingebaut werden soll | Bauen Sie die Messzelle in den Messzellenschacht des Geräts ein (siehe Einbauen der Messzelle). |
Wenn danach keine Messzelle eingebaut werden soll | Montieren Sie die Abdeckung am Messzellenschacht des Geräts: 1. Überprüfen Sie die Positionen der Drehverschlüsse an der Abdeckung. Die Drehverschlüsse müssen sich in waagerechter, geöffneter Position befinden. Drehen Sie die Drehverschlüsse gegebenenfalls gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position. 2. Platzieren Sie die Abdeckung auf dem Messzellenschacht. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung korrekt ausgerichtet ist. 3. Drehen Sie die Drehverschlüsse im Uhrzeigersinn in eine vertikale Position, um die Drehverschlüsse zu schließen und so den Messzellenschacht abzudecken. |
ACHTUNG
Der Messzellenschacht am Gerät ist empfindlich gegen Staub und Schmutzpartikel.