Erforderliche Teile
Diagnose-Zelle
Vorbereitungen
Wenn die UV-Lampe eingeschaltet ist
Schließen Sie den Shutter im Lichtweg vor der Messzelle.
–oder–
Schalten Sie die UV-Lampe aus.
Wenn eine Messzelle installiert ist: Entfernen Sie die Messzelle vom Gerät.
Wenn die Abdeckung am Messzellenschacht des Geräts montiert ist:
- Drehen Sie die Drehverschlüsse an der Abdeckung für den Messzellenschacht an der Vorderseite des Geräts gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position.
- Entfernen Sie die Abdeckung vom Messzellenschacht. Bewahren Sie die Abdeckung auf, um den Messzellenschacht zu verschließen, wenn keine Messzelle im Gerät eingebaut ist.
ACHTUNG
Messzellenschacht
Die optischen Ports und der Kontaktpunkt für den Identifikationschip im Messzellenschacht sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen, Verunreinigungen und Kratzer.
Packen Sie die Zelle aus.
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Transportsicherungen vorsichtig links und rechts von der Diagnosezelle.
TIPP
Bewahren Sie die Transportsicherungen in der Messzellen-Verpackung auf, um sie für die Aufbewahrung oder den Transport der Messzelle zur Hand zu haben.
Überprüfen Sie die Position der Drehverschlüsse an der Vorderseite der Diagnosezelle.
Wenn sich die Drehverschlüsse nicht in einer waagerechten Position befinden, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position. Um die Zelle einbauen zu können, müssen die Drehverschlüsse immer in waagerechter Position und somit geöffnet sein.
Setzen Sie die Diagnose-Zelle vorsichtig in den Messzellenschacht am Gerät ein. Die Diagnosezelle muss sich vollständig im Gerät befinden.
Drehen Sie die Drehverschlüsse gleichzeitig im Uhrzeigersinn in eine senkrechte Position. Die Diagnosezelle ist sicher befestigt, wenn die Drehverschlüsse arretieren.
Schließen Sie die Gerätetüren, um die Erkennung der Diagnosezelle zu ermöglichen. Währenddessen liest das Gerät die Informationen aus dem ID-Chip der Diagnosezelle aus.
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, können Sie den Shutter im Lichtweg vor der Diagnosezelle öffnen.