Wenn Probleme mit Basislinienrauschen, Basisliniendrift oder während der Wellenlängenvalidierung auftreten, bauen Sie die Diagnose-Zelle ein, um die Ursache zu identifizieren:
Wenn die Probleme mit der Diagnose-Zelle verschwinden
Die Probleme werden von der Messzelle verursacht, die zuvor installiert war, oder vom Flussweg oder von Komponenten im Flussweg vor dem Gerät.
Wenn die Probleme mit der Diagnose-Zelle bestehen bleiben:
Das Gerät oder die UV-Lampe ist defekt.
Einzelheiten zu den möglichen Ursachen für die Probleme finden Sie im Abschnitt System-Fehlersuche in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.