Wann
Zur Aufbewahrung oder dem Transport der Messzelle in der Verpackung
Bei einem Austausch der Messzelle
Bei einer Undichtigkeit an der Messzelle
Erforderliche Teile
Wenn die Messzelle aufbewahrt werden soll
Verpackung der Messzelle, die Transportsicherungen und die Verschlussstopfen
Wenn danach keine Messzelle im Gerät eingebaut werden soll
Abdeckung für den Messzellenschacht am Gerät
Vorbereitungen
Wenn die Messzelle aufbewahrt werden soll
Spülen Sie die Messzelle (siehe Vorbereiten der Messzelle für die Aufbewahrung).
Fahren Sie nach Erfordernis fort:
Wenn eine Messzelle oder Diagnose-Zelle eingebaut werden soll
Schließen Sie den Shutter im Lichtweg vor der Messzelle (falls noch nicht geschehen).
Wenn danach keine Messzelle eingebaut werden soll
Schalten Sie die UV-Lampe aus (falls noch nicht geschehen).
Warten Sie, bis die Messzelle abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Einlass-Kapillare und die Waste-Leitung vom Einlass und Auslass der Messzelle (falls noch nicht geschehen).
Verschließen Sie nach dem Entfernen der Flussverbindungen den Einlass und Auslass der Messzelle mit Verschlussstopfen und die Einlasskapillaren und Waste-Leitung mit Verschlusskappen. Verwenden Sie hierzu ausschließlich die Verschlussstopfen und -kappen, die mit der Kapillare und der Waste-Leitung mitgeschickt wurden.
Drehen Sie die Drehverschlüsse an der Messzelle gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position, um die Messzelle zu entriegeln.
Ziehen Sie die Zelle vorsichtig aus dem Messzellenschacht am Gerät.
Wenn die Messzelle aufbewahrt werden soll
- Installieren Sie die Transportsicherungen an der Messzelle.
- Bewahren Sie die Messzelle in der Original-Verpackung auf, in der sie verschickt wurde.
Wenn eine Messzelle oder eine Diagnosezelle eingebaut werden soll: Anweisungen zum Einbauen einer Messzelle finden Sie in Einbauen der Messzelle und Anweisungen zum Einbau einer Diagnosezelle finden Sie in Einbauen der Diagnose-Zelle.
Wenn danach keine Messzelle eingebaut werden soll: Bringen sie die Messzellen-Abdeckung am Messzellenschacht des Geräts an:
- Überprüfen Sie die Positionen der Drehverschlüsse an der Abdeckung. Die Drehverschlüsse müssen sich in waagerechter, geöffneter Position befinden. Drehen Sie die Drehverschlüsse gegebenenfalls gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position.
- Platzieren Sie die Abdeckung auf dem Messzellenschacht. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung korrekt ausgerichtet ist.
- Drehen Sie die Drehverschlüsse im Uhrzeigersinn in eine vertikale Position, um die Drehverschlüsse zu schließen und so den Messzellenschacht abzudecken.
ACHTUNG
Der Messzellenschacht am Gerät ist empfindlich gegen Staub und Schmutzpartikel.