Wann
Bevor die Messzelle in ihrer Verpackung oder im Gerät aufbewahrt wird und wenn Folgendes zutrifft:
Wenn ein Spülen der Messzelle mit hochreinem Isopropanol durch das System nicht möglich ist
Wenn sie verschickt wird
Erforderliche Teile
Spül- und Injektionskit für Messzellen, mit einer Spritze und einem Viper-Adapter
Hochreines Lösungsmittel, das mit Isopropanol mischbar ist, wie Acetonitril oder Methanol in LC/MS-Qualität
Hochreines Isopropanol, wie Isopropanol in LC/MS-Qualität
Verschlussstopfen für den Messzellen-Einlass und -Auslass (mit der Messzelle mitgeliefert)
Vorbereitungen
Spülen Sie Puffersalze mit einem Gemisch aus 50% Lösungsmittel und 50% Wasser aus der Messzelle.
Spülen Sie die Messzelle mit einem hochreinen Lösungsmittel, dass mit Isopropanol mischbar ist, wie Acetonitril oder Methanol in LC/MS-Qualität.
Achten Sie darauf, dass Probenreste, Verunreinigungen von der Säule, aggressive Lösungsmittel oder Eluate mit Salzgehalten vollständig aus der Messzelle gespült werden.
Wenn die UV-Lampe eingeschaltet ist
Schließen Sie den Shutter im Lichtweg vor der Messzelle.
–oder–
Schalten Sie die UV-Lampe aus.
Schalten Sie den Pumpenfluss zur Messzelle ab.
Gehen Sie wie folgt vor
Nehmen Sie die Komponenten des Spül- und Injektionskits aus der Verpackung. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Viper-Fitting. Heben Sie die Verpackung auf.
Drehen Sie den Spüladapter mit dem Gewinde in die Spritze.
Ziehen Sie mit der Spritze hochreines Isopropanol durch den Viper-Adapter auf, beispielsweise 1,0 mL.
Entfernen Sie die Kapillare vom Einlass der Messzelle.
Schließen Sie den Viper-Adapter an den Einlass der Messzelle an.
Injizieren Sie das Isopropanol von der Spritze in die Messzelle. Achten Sie darauf, dass nach dem Isopropanol keine Luft aus der Spritze in die Messzelle gedrückt wird.
Entfernen Sie die Waste-Leitung vom Auslass der Messzelle.
Entfernen Sie den Spüladapter vom Einlass der Messzelle.
Verschließen Sie Einlass und Auslass der Messzelle mit den Verschlussstopfen.
Entfernen Sie den Spüladapter von der Spritze.
Stellen Sie sicher, dass Adapter und Spritze leer und trocken sind.
Stecken Sie die Schutzkappe auf den Viper-Adapter.
Verpacken Sie die Komponenten des Kits in der Originalverpackung und bewahren Sie sie auf diese Weise auf.
Wenn die Messzelle in der Verpackung aufbewahrt werden soll
Bauen Sie die Messzelle aus dem Gerät aus und bewahren Sie diese auf (siehe Ausbauen der Messzelle).