Beachten Sie bei der Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten folgende Sicherheitshinweise:
Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
WARNUNG
Hochspannung
Im Gerät treten hohe Spannungen auf, die zu einem Stromschlag führen können.
Öffnen Sie nicht das Gehäuse oder entfernen Sie keine Schutzabdeckungen, es sei denn, Sie werden in dieser Anleitung dazu ausdrücklich aufgefordert.
WARNUNG
Austreten gefährlicher Substanzen aus Flussverbindungen
Fluss- und Kapillarverbindungen können mit Substanzen gefüllt sein, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können. Lösungsmittel können herausspritzen, wenn Kapillaren bersten, aus ihren Fittingen rutschen, oder nicht korrekt festgezogen sind, oder wenn Kapillarverbindungen aus anderen Gründen offen sind.
  • Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung und folgen Sie der Guten Laborpraxis.
  • Spülen Sie schädliche Substanzen vor Beginn der Wartungs- oder Servicearbeiten mit einem geeigneten Lösungsmittel aus.
WARNUNG
Kippende Flüssigkeitsbehälter
Die Behälter im Solvent Rack können Flüssigkeiten mit schädlichen Substanzen enthalten. Ein Verschütten dieser Substanzen kann Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.
Um zu vermeiden, dass die Behälter kippen, ziehen Sie bei Wartungsarbeiten nicht an den Flüssigkeitsleitungen.
VORSICHT
Austretende Lösungsmittel
Lösungsmittel können austreten, wenn sie unter hohem Druck stehen.
  • Schalten Sie den Pumpenfluss ab, bevor Sie den Flussweg öffnen.
  • Warten Sie, bis das System druckfrei ist.
  • Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie Verbindungen im Flussweg öffnen.
VORSICHT
Heiße Oberflächen
Oberflächen im Inneren des Geräts können sich während des Betriebs erhitzen. Das Berühren von heißen Komponenten kann zu Verbrennungen führen.
Warten Sie, bis die heißen Oberflächen abgekühlt sind, bevor Sie mit Austausch- und Wartungsarbeiten beginnen.
VORSICHT
Hydrostatischer Druck
Lösungsmittel können austreten, wenn Sie Verbindungen im Flussweg öffnen. Grund dafür ist der hydrostatische Druck im System, wenn Lösungsmittelbehälter oberhalb des Pumpenausgangs stehen. Bevor Sie eine Verbindung im Flussweg öffnen:
  • Schalten Sie den Pumpenfluss ab und warten Sie, bis das System druckfrei ist.
  • Schrauben Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter ab und entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche zusammen mit den Deckeln aus den Behältern.
  • Entleeren Sie die Lösungsmittelschläuche. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für die Pumpe.
  • Drehen Sie die Deckel der Behälter wieder fest.
VORSICHT
Stromschlag oder Schäden am Gerät
Auch im ausgeschalteten Zustand fließt im Gerät Strom, solange das Netzkabel eingesteckt ist. Reparaturen am Gerät, während das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, können zu Personenschäden führen.
  • Ziehen Sie immer das Netzkabel ab, bevor Sie Reparaturen im Geräteinneren durchführen.
  • Sollten Sie Gehäuseabdeckungen oder Seitenwände entfernen müssen, schließen Sie das Netzkabel keinesfalls an das Gerät an, solange die Abdeckungen und Seitenwände noch nicht montiert sind.