Eine Bandbreite von 4 nm und eine Spaltbreite von 4 nm sind standardmäßig in Chromeleon festgelegt. Falls erforderlich, können beide Parameter einzeln eingestellt werden.
Das Zusammenspiel von Bandbreite und Spaltbreite hat einen wesentlichen Einfluss auf Linearität, Basislinienrauschen, Selektivität sowie die spektrale Auflösung des Peaks.
Bandbreite
Sie können die standardmäßig ausgewählte Bandbreite in Chromeleon annehmen, oder einen höheren oder niedrigeren Wert einstellen. Für eine größere oder kleinere Bandbreite kann das Gerät mehrere Photodioden-Signale zu einem einzigen Signal mitteln. Dieser Vorgang wird auch als Diode-Bunching (Diodenbündelung) bezeichnet.
Beachten Sie Folgendes:
Die Mittelung erfolgt immer symmetrisch zur eingestellten Wellenlänge.
Wenn Sie eine Detektion am Rand eines spektralen Bereichs durchführen
Wenn die eingestellte Bandbreite zu einer Mittelung führt, die asymmetrisch zur gewählten Wellenlänge erfolgt, korrigiert das Gerät die Einstellung.
Beispiel: Wenn Sie eine Detektion mit einer Wellenlänge von 195 nm und einer Bandbreite von 20 nm durchführen, wird die Diodenbündelung auf 190 bis 200 nm gesetzt, d.h. auf den größtmöglichen symmetrischen Bereich um die Detektionswellenlänge. Dadurch wird die Bandbreite auf 10 nm umgestellt. Dies geschieht, um eine Wellenlängenverschiebung zu vermeiden, die bei einer asymmetrischen Mittelung erfolgen würde.
Die folgende Tabelle dient als Orientierungshilfe bei der Auswahl der Bandbreite, basierend auf den spektralen Eigenschaften des Analyten, der detektiert werden soll:
Spektrale Eigenschaften | Bandbreite | Auswirkung |
---|---|---|
Proben mit äußerst fein strukturierten spektralen Eigenschaften, wie Benzol, und sehr hohen Absorptionen. | < 4 nm | Kann das Basislinienrauschen erhöhen. |
Proben für "normale" Analysen mit fein strukturierten spektralen Eigenschaften, wie Koffein. | 4 nm - 8 nm | Guter Kompromiss zwischen niedrigem Basislinienrauschen, guter Linearität und niedriger Querempfindlichkeit |
Proben mit breiten spektralen Eigenschaften. | > 8 nm | Am besten geeignet, um ein niedriges Rauschen zu erzielen. Gegebenenfalls können verringerte Linearität und erhöhte Querempfindlichkeit auftreten. |
Spaltbreite
Eine schmale Spaltbreite bedeutet eine kleinere optische Bandbreite und bietet dafür eine bessere optische Auflösung (die Fähigkeit des Geräts, einzelne Wellenlängen voneinander zu unterscheiden), die für Analyten mit fein strukturierten Spektren, wie Benzol, erforderlich ist.
Stellen Sie den Wert für die Spaltbreite so ein, dass er nicht kleiner als der niedrigste Wert aller Bandbreiten und Bündelungsbreiten für die Messung ist. Wenn der niedrigste Wert größer als 8 nm ist, stellen Sie eine Spaltbreite von 8 nm ein.
Die Einstellung der Spaltbreite wirkt sich auf alle Signalkanäle und das 3D-Feld aus.