Wenn Sie die Datenaufnahmerate einstellen, werden standardmäßig auch die optimale Anstiegszeit und Peakbreite festgelegt. Optional können Sie auch die Anstiegszeit und die Peakbreite einzeln einstellen.
TIPP
Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie die von Chromeleon vorgeschlagene Anstiegszeit und Peakbreite ändern:
Stellen Sie sicher, dass die Anstiegszeit und die Peakbreite zur Datenaufnahmerate passen.
Die Anstiegszeit sollte ungefähr 30% der Peakbreite bei halber Höhe des schmalsten interessierenden Peaks betragen.
Bei einer längeren Anstiegszeit können mehr Signale gemittelt und damit das Kurzzeitrauschen reduziert werden. Wenn eine zu lange Anstiegszeit gewählt wird, kann dies zu reduzierten Peakhöhen und asymmetrischen Peakformen führen. Wenn eine Trennung von Peaks durchgeführt wird, die kurz nacheinander folgen, kann die lange Anstiegszeit eine schlechte Peaktrennung zur Folge haben. Eine korrekt ausgewählte Anstiegszeit reduziert das Basislinienrauschen erheblich und verringert dabei die Peakhöhe nur geringfügig.
TIPP
Die beste Kombination von Datenaufnahmerate, Ansprechzeit und Peakbreite erhalten Sie, wenn Sie das Kontrollkästchen Link data collection parameters in den Detektoreigenschaften des Chromeleon Instrument Method Wizards oder Chromeleon Instrument Method Editors auswählen.