Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über die Parameter, die die spektrale Mittelung beeinflussen, und, im Falle der Datenaufnahmerate und der Anstiegszeit, die Zeitmittelung während der Datenaufnahme beeinflussen.
Parameter | Beeinflusst |
---|---|
Wellenlänge | Empfindlichkeit, Linearität |
Datenaufnahmerate | Auflösung der Peaks, Speicherplatz |
Bandbreite | Basislinienrauschen, spektrale Auflösung, Peakübereinstimmung, Selektivität |
Spaltbreite | Basislinienrauschen, spektrale Auflösung, Peakübereinstimmung, Selektivität, Linearität |
Anstiegszeit/Peakbreite | Basislinienrauschen, Peakbreite, Empfindlichkeit |
Bündelungsbreite (3D‑Feld) | Spektrale Auflösung, Peakübereinstimmung, Speicherplatz |
Referenzwellenlänge | Basisliniendrift, Basislinienrauschen, Linearität, negative Störpeaks |
Referenzbandbreite | Basislinienrauschen, Basisliniendrift |
Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.