Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Optimierung der Geräteleistung:
  • Die Aufzeichnung von bis zu 10 Signalkanälen mit unterschiedlichen Wellenlängen ermöglicht ein selektives Detektieren mit schmalen Bandbreiten. Bei einer selektiven Detektion wird das UV-Spektrum für eine bestimmte Substanz aufgezeichnet. Legen Sie ein geeignetes Absorptionsmaximum fest.
    Vermeiden Sie den Wellenlängenbereich, in dem Lösungsmittel stark absorbieren (zum Beispiel, unterhalb von 220 nm für Methanol und unterhalb von 210 nm für Acetonitril).
  • Zünden Sie die UV-Lampe nur falls erforderlich. Ein häufiges Zünden der UV-Lampe verringert die Lebensdauer der Lampe. Außerdem benötigt der Detektor nach einer (erneuten) Zündung der Lampe Zeit zur Stabilisierung.
  • Behalten Sie die Betriebsdauer der Lampe im Auge, und legen Sie entsprechende Wartungsintervalle fest.
  • Stellen Sie sicher, dass die Betriebsbedingungen geeignet sind. Dazu gehört:
    • Stabile Umgebungsbedingungen, wie eine stabile Temperatur
    • Keine Zugluft
    • Keine Vibrationen oder mechanischen Stöße von außen
    • Keine starken EMV-Störquellen. Betreiben Sie in der Nähe des Detektors nur zertifizierte Laborgeräte.
    • Stabiler Rückdruck und eine korrekt angeschlossene Waste-Leitung
  • Behalten Sie die Verwendungsdauer spezifischer Gerätekomponenten im Auge, die Verschleiß und Belastung unterliegen, und legen Sie entsprechende Wartungsintervalle fest (siehe Predictive Performance).
  • Beachten Sie die allgemeinen Richtlinien und Empfehlungen zur Verwendung von Lösungsmitteln und Additiven im Chromatographie-System. Informieren Sie sich dazu in Verwenden von Lösungsmitteln und Additiven in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  • Entgasen Sie das Lösungsmittel.
  • Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der Einstellungen auf die Detektion.
  • Lassen Sie die Gerätetüren während des Betriebs geschlossen, um die Messzelle keinen Änderungen der Umgebungstemperatur auszusetzen, die zu einer Basisliniendrift führen können.