Die Kommandos und Parameter in dieser Tabelle sollten für den einfachen Routinebetrieb des Geräts berücksichtigt werden. Sie können diese Einstellungen in der Regel über die Benutzeroberfläche in Chromeleon öffnen.
Ist einer der unten genannten Parameter nicht in der Software Chromeleon vorhanden, aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware- und Chromeleon-Version.
TIPP
Der Instrument Method Wizard bietet verschiedene Parameter-Ansichten für den Detektor. Abhängig von den einzustellenden Parametern kann die gewünschte Ansicht (zum Beispiel Easy oder Advanced) ausgewählt werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe und Benutzerdokumentation.
Allgemeine Parameter
Parameter | Beschreibung |
---|---|
UV-Lampe | Schalten Sie die Lampe ein, bevor Sie mit einer Analyse beginnen (UV_Lamp = On). Über diese Einstellung können Sie die Lampe des Detektors ein- und ausschalten. |
Shutter | Fahren Sie den Shutter (Filterrad) in die gewünschte Position:
|
UV_VIS | Die UV_VIS-Signalkanäle (UV_VIS_x), die für die Datenaufnahme zur Verfügung stehen, sind im Dialogfenster für das Gerät im Instrument Configuration Manager aufgelistet. Wählen Sie die gewünschten Signalkanäle aus. Das Gerät kann bis zu 10 Signalkanäle gleichzeitig aufzeichnen, und dadurch bei bis zu 10 unterschiedlichen Wellenlängen messen. Die meisten Messparameter, zum Beispiel die Wellenlänge, können für jeden Signalkanal einzeln eingestellt werden. |
Acquisition On Acquisition Off | Schalten Sie die Datenaufnahme ein oder aus. TIPP Wenn Sie eine Datenaufnahme starten oder ein Autozero durchführen, wird der Shutter im Lichtweg vor der Messzelle automatisch geöffnet. Schließen Sie den Shutter nach der Datenaufnahme, falls erforderlich. |
Wellenlänge | Stellen Sie für jeden UV_VIS_x-Signalkanal eine einzelne Wellenlänge ein, im Bereich von 190 nm bis 680 nm, für bis zu 10 Signalkanäle. Die Wellenlänge legt den Wert fest, bei dem das Gerät die Absorption des Analyten bzw. der Analyten in der Probe misst. Beachten Sie folgende Hinweise:
|
Datenaufnahmerate | Die Datenaufnahmerate gibt an, wie viele Datenpunkte Chromeleon pro Sekunde (Hz) vom Gerät übernimmt und als Rohdaten abspeichert. Wählen Sie eine Datenaufnahmerate von bis zu 200 Hz. Legen Sie die Datenaufnahmerate fest, mit der Datenpunkte vom Gerät empfangen werden. Die Datenaufnahmerate wird in allen Signalkanälen und dem 3D-Feld angewandt. Ansprechzeit und Peakbreite werden standardmäßig festgelegt, wenn der Parameter Data Collection Rate eingestellt wird. Hinweise zur Auswahl der Datenaufnahmerate finden Sie in Festlegen der Datenaufnahmerate. |
Bandbreite | Die Bandbreite spezifiziert die optische Bandbreite (d.h. die Fähigkeit des Geräts, zwischen den einzelnen Wellenlängen zu unterscheiden), bei der der Signalkanal (UV_VIS) aufgezeichnet wird. Bei Bandwidth ist standardmäßig eine Bandbreite von 4 nm eingestellt. Falls erforderlich, können Sie einen anderen Wert für die Bandbreite einstellen. Einzelheiten zur Bandbreite und wie Sie einen anderen Wert einstellen können, finden Sie in Optimieren der Einstellungen für Bandbreite und Spaltbreite. |
Spaltbreite | Die Spaltbreite legt fest, wie viel Licht durch den verstellbaren Eingangsspalt hindurch geht und für die Messung zur Verfügung steht. Da bei einem breiten Spalt mehr Licht für die Messung zur Verfügung steht, kann das Basislinienrauschen minimiert werden. Die optische Auflösung nimmt jedoch ab. Die Einstellung der Spaltbreite wirkt sich auf alle Signalkanäle und das 3D-Feld aus. Bei Slit Width ist standardmäßig eine Spaltbreite von 4 nm eingestellt. Falls erforderlich, können Sie einen anderen Wert für die Spaltbreite einstellen. Einzelheiten zur Spaltbreite und wie Sie einen anderen Wert einstellen können, finden Sie in Optimieren der Einstellungen für Bandbreite und Spaltbreite. |
Anstiegszeit | Die Ansprechzeit ist ein Maß dafür, wie schnell das Gerät auf eine Signaländerung reagiert. Die Einstellung für Response Time wird standardmäßig festgelegt, wenn die Datenaufnahmerate eingestellt wird. Falls erforderlich, können Sie einen spezifischen Wert für die Anstiegszeit einstellen. Einzelheiten zur Anstiegszeit und wie Sie einen anderen Wert einstellen können, finden Sie in Festlegen der Anstiegszeit und Peakbreite. |
Peakbreite | Die Peakbreite (Peak Width) ist ein Hilfsparameter für die Werte zur Datenaufnahmerate und Anstiegszeit. Die Einstellung für Peak Width wird standardmäßig festgelegt, wenn die Datenaufnahmerate eingestellt wird. Falls erforderlich, können Sie einen spezifischen Wert für die Peakbreite einstellen. Einzelheiten zur Peakbreite finden Sie in Festlegen der Anstiegszeit und Peakbreite. |
Referenzwellenlänge | Eine Referenzwellenlänge kann optional eingestellt werden, um das von der Probe gemessene Signal zu korrigieren, wenn zusätzlich zur Absorption des Analyten Störsubstanzen Absorption erzeugen. Standardmäßig ist keine Referenzwellenlänge eingestellt. Um die Einstellung Reference Wavelength zu nutzen, wählen Sie sie für jeden Signalkanal einzeln aus. Weitere Informationen zur Referenzwellenlänge finden Sie in Festlegen einer Referenzwellenlänge und Referenzbandbreite. |
Referenzbandbreite | Wenn eine Referenzwellenlänge verwendet wird, dient die Referenzbandbreite zur Mittelung mehrerer Photodiodensignale. Die Referenzbandbreite wird für jeden Signalkanal einzeln festgelegt. Für Reference Bandwidth ist standardmäßig 4 nm eingestellt. Falls erforderlich, können Sie einen anderen Wert für die Referenzbandbreite einstellen. Weitere Informationen zur Referenzbandbreite finden Sie in Festlegen einer Referenzwellenlänge und Referenzbandbreite. |
3D-Feld | Das Gerät kann ein 3D-Feld für einen Wellenlängenbereich aufzeichnen. Wählen Sie den Signalkanal 3D Field, um die 3D-Datenaufnahme zu nutzen. Stellen Sie den Wellenlängenbereich ein, der mit der 3D-Datenaufnahme aufgezeichnet werden soll. Sie können den Aufzeichnungsbereich in Chromeleon auf die für die Analyse relevanten Wellenlängen einschränken. Dadurch können Sie die Datenmenge, die Chromeleon aufzeichnen soll, reduzieren.
|
Bündelungsbreite | Wenn der Signalkanal 3D Field ausgewählt wurde, stellen Sie die Bündelungsbreite ein. Die Bündelungsbreite bestimmt die Entfernung der Wellenlängen zwischen den aufgezeichneten Datenpunkten in einem 3D-Feld. Für jeden aufgezeichneten Datenpunkt wird die Absorption eines Dioden-Bereichs mit dem Wert der Bündelungsbreite gemittelt (gebündelt). Die Funktion der Bündelungsbreite in einem 3D-Feld entspricht der Funktion der Bandbreite in einem Signalkanal. Bei Bunch Width ist standardmäßig eine Bündelungsbreite von 4 nm eingestellt. Falls erforderlich, können Sie eine anderen Wert für die Bündelungsbreite einstellen. Beachten Sie, dass eine größere Bündelungsbreite den benötigten Speicherplatz, das Rauschen und die optische Auflösung verringert und gleichzeitig jedoch die Signalhöhe verringert. |
Autozero | Führen Sie einen automatischen Nullabgleich durch. Das aktuelle Detektorsignal wird als 0 interpretiert. Daher sollte sich keine absorbierende Probe in der Messzelle befinden, wenn ein Autozero durchgeführt wird. TIPP Wenn Sie eine Datenaufnahme starten oder ein Autozero durchführen, wird der Shutter im Lichtweg vor der Messzelle automatisch geöffnet. Schließen Sie den Shutter nach der Datenaufnahme, falls erforderlich. |
Leakerkennung | Bei Auslieferung des Geräts ist die Leakerkennung standardmäßig aktiviert (Leak Sensor Mode = Enabled). Dies ist die bevorzugte Einstellung. |
Wellenlängenvalidierung | Führen Sie je nach Erfordernis eine Wellenlängenvalidierung durch. Zur Validierung der Wellenlängengenauigkeit wird ein Holmiumoxidglasfilter in den Lichtweg der Lampe gefahren. Weitere Informationen finden Sie unter Durchführung einer Wellenlängenvalidierung und -kalibrierung. |
Wellenlängenkalibrierung | Wenn die Wellenlängenvalidierung fehlschlägt, führen Sie eine Kalibrierung der Wellenlängen durch. Während der Kalibrierung legt der Detektor die gemessene Wellenlänge auf der D-Alpha-Linie der UV-Lampe fest. Wenn das Gerät erkennt, dass die D-Alpha-Linie vom erwarteten Wert abweicht, passt das Gerät seine Wellenlängenkalibrierung an. Weitere Informationen finden Sie unter Durchführung einer Wellenlängenvalidierung und -kalibrierung. |
Lampenhaus-Temperatur —und— Spektrograph-Temperatur | Zwei Temperatur-Signalkanäle stehen im Dialogfenster Properties für das Gerät zur Verfügung: Lampenhaus-Temperatur (Lamphouse Temperature) und Spektrograph-Temperatur (Spectrograph Temperature). Die Lampe und der Spektrograph des Geräts reagieren sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen (hinsichtlich der Drift). Die Temperatur-Signalkanäle können zur Fehlersuche verwendet werden: Im Fall einer längerfristigen Drift der Basislinie deutet ein schwankendes Lampengehäuse-Temperatursignal auf starke Temperatur-Abweichungen hin. Im Fall einer längerfristigen Drift der Basislinie und einer konstanten Lampenhaus-Temperatur deutet eine schwankende Spektrograph-Temperatur auf einen Defekt im Gerät hin (defekte Isolierung der Optik oder defekte Spektrograph-Temperatursteuerung). Wählen Sie einen oder beide Signalkanäle aus, um die Temperaturen aufzuzeichnen. Chromeleon erzeugt entsprechende Kanäle zur Aufzeichnung der Temperaturen des Lampenhauses und des Spektrographen. |