Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Messzelle im Zuge der Erstinstallation des Geräts.
Anweisungen zum Austausch einer Messzelle oder der Installation einer Messzelle nach der Aufbewahrung finden Sie in Messzelle.
ACHTUNG
Empfindliche Messzellen
Messzellen reagieren äußerst empfindlich auf Beschädigungen. Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zum Gebrauch von Messzellen:
  • Gehen Sie vorsichtig mit den Messzellen um.
  • Mechanische Stöße und Vibrationen oder eindringende Teile können zu Undichtigkeiten an der Messzelle führen oder sie sogar zerstören. Vermeiden Sie es, die Messzelle mechanischen Stößen oder Vibrationen auszusetzen. Achten Sie darauf, dass sie nicht gegen harte Oberflächen stößt. Führen Sie keine Gegenstände in die Messzelle ein. Öffnen Sie das Messzellen-Gehäuse keinesfalls und bauen Sie die Messzelle nicht auseinander.
  • Die optischen Ports an der Messzelle sind empfindlich gegen Verunreinigungen und Kratzern. Berühren Sie niemals die optischen Ports der Messzelle und tauchen Sie diese niemals unter. Um Schäden an den optischen Ports der Messzelle zu vermeiden, gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Messzelle in den Messzellenschacht am Detektor einschieben.
  • Auf der Rückseite der Messzelle befinden sich die empfindlichen Kontaktpunkte für den Identifikationschip. Berühren Sie niemals die Kontaktpunkte. Vermeiden Sie Schäden an der Elektronik des ID-Chips.
Erforderliche Teile
Messzelle
Vorderseite der Messzelle
Abbildung: Vorderseite der Messzelle
Nr.
Beschreibung
1
Auslass (OUT) (verschlossen mit einem Verschlussstopfen während Lagerung und Transport)
2
Einlass (IN) (verschlossen mit einem Verschlussstopfen während Lagerung und Transport)
3
Messzellen-Typenaufkleber
4
Drehverschlüsse (geöffnete Position)
Vorbereitungen
  1. Drehen Sie die Drehverschlüsse an der Abdeckung für den Messzellenschacht an der Vorderseite des Geräts gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position.
  2. Entfernen Sie die Abdeckung vom Messzellenschacht. Bewahren Sie die Abdeckung auf, um den Messzellenschacht zu verschließen, wenn keine Messzelle im Gerät eingebaut ist.
ACHTUNG
Messzellenschacht
Die optischen Ports und der Kontaktpunkt für den Identifikationschip im Messzellenschacht sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen, Verunreinigungen und Kratzer.
Berühren Sie keinesfalls die optischen Ports oder andere Flächen im Messzellenschacht.
Messzellenschacht am Gerät
Abbildung: Messzellenschacht am Gerät
Nr.
Beschreibung
1
Kontaktpunkt für den Messzellen-Identifikationschip
2
Optische Ports im Gerät
  1. Packen Sie die Zelle aus.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die Transportsicherungen vorsichtig links und rechts von der Messzelle.
TIPP
Bewahren Sie die Transportsicherungen in der Messzellen-Verpackung auf, um sie für die Aufbewahrung oder den Transport der Messzelle zur Hand zu haben.
Rückseite der Messzelle
Abbildung: Rückseite der Messzelle
Nr.
Beschreibung
1
Identifikationschip
2
Optische Ports an der Messzelle (auf beiden Seiten der Messzelle)
Die Ports sind sehr empfindlich und dürfen nicht berührt werden.
3
Transportsicherungen
Um die Messzelle während Lagerung und Transport zu schützen.
4
Lichtleiter
  1. Überprüfen Sie die Positionen der Drehverschlüsse an der Vorderseite der Messzelle.
    Wenn sich die Drehverschlüsse nicht in einer waagerechten Position befinden, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn in eine waagerechte Position. Um die Messzelle einbauen zu können, müssen die Drehverschlüsse immer in waagerechter Position und somit geöffnet sein.
  2. Setzen Sie die Messzelle vorsichtig in den Messzellenschacht am Gerät ein. Die Messzelle muss sich vollständig im Schacht befinden.
  3. Einsetzen der Messzelle mit geöffneten Drehverschlüssen
    Abbildung: Einsetzen der Messzelle mit geöffneten Drehverschlüssen
  4. Drehen Sie die Drehverschlüsse gleichzeitig im Uhrzeigersinn in eine senkrechte Position. Die Messzelle ist sicher befestigt, wenn die Drehverschlüsse arretieren.
  5. Schließen der Drehverschlüsse
    Abbildung: Schließen der Drehverschlüsse
  6. Prüfen Sie, ob die Messzelle korrekt im Messzellenschacht eingebaut ist. Die Vorderseite der Messzelle sollte bündig mit der Frontblende des Geräts abschließen.