Als Lichtquelle für den ultravioletten (UV) und sichtbaren (VIS) Wellenlängenbereich erzeugt die Deuteriumlampe Licht für den gesamten Wellenlängen-Detektionsbereich von 190 nm bis 680 nm.
Die Lampe ist mit einem Identifikationschip (ID-Chip) ausgestattet. Der ID-Chip speichert Informationen über die Lampe, wie beispielsweise die Anzahl der Lampenzündungen, und die Betriebsdauer der Lampe, und ermöglicht dadurch einen Überblick über den Lampenstatus.
Lampe
Abbildung: Lampe