Die für den Anwender zugänglichen Komponenten des Geräts befinden sich direkt hinter den Gerätetüren:
Innenansicht (hier mit eingebauter Messzelle)
Abbildung: Innenansicht (hier mit eingebauter Messzelle)
Nr.
Beschreibung
1
Kühllufteinlass
1a
Führungsschlitz für Kapillaren unter dem Kühllufteinlass
Um die Kapillare zu befestigen, wenn sich der Säulenthermostat links vom Gerät befindet.
2
Tastatur mit Statusanzeigen
3
Lampenhaus-Abdeckung
4
Messzelle (nach Einbau)
5
Leckage-Wanne mit Leaksensor
6
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden)
7
Drainage-Ablauf
8
Leaksensor
9
Zwischenwand
10
Halteclips für Waste-Leitung