Das Gerät ist im Wesentlichen wie folgt ausgestattet:
  • Eine Deuteriumlampe für den ultravioletten (UV) und den sichtbaren (VIS) Wellenlängenbereich als Lichtquelle des Geräts
    Die Deuteriumlampe erzeugt Licht für den gesamten Wellenlängenbereich von 190 nm bis 680 nm.
  • Fused Silica LightPipe™-Messzellen für minimales Rauschen und minimale Bandenverbreiterungen
  • Interne Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit mit Hilfe eines Holmiumoxidglas-Filters
  • Verstellbare Spaltbreite, einstellbar auf 1, 2, 4 oder 8 nm, zur Optimierung von Basislinienrauschen und optischer Auflösung
  • Für die Datenaufnahme stehen dem Gerät folgende Funktionen zur Verfügung:
    • Datenaufnahmerate bis zu 200 Hz
    • Aufnahme von 3D-Datenfeldern (Spektren), um alle Wellenlängen gleichzeitig aufzuzeichnen
      3D-Spektren ermöglichen unter anderem die Reinheitskontrolle von Peaks und Peak-Identifikation durch Spektrenbibliothek.
    • Aufzeichnung von bis zu 10 Signalkanälen mit unterschiedlichen Wellenlängen (2D-Daten)
  • Identifikationschip (ID-Chip) an der Deuteriumlampe und der Messzelle
  • Temperaturregelung mit Hilfe von Heizmodulen für die Optik und eines Kühllüfters für das Lampenhaus
  • Motorisiertes Filterrad (Shutter), das in den Lichtweg vor der Messzelle gefahren werden kann
    Das Filterrad kann in folgende Positionen gefahren werden:
    • Offen, für die Datenaufnahme
    • Geschlossen (dunkel), zum Schutz der Messzelle
    • Holmiumoxidfilter-Position, zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit