Wann
Wenn entsprechende Meldungen, die eine Überprüfung der Messzelle erfordern, im Audit Trail erscheinen.
Gehen Sie wie folgt vor
Prüfen Sie, ob die Messzelle korrekt eingebaut ist.
Bauen Sie die Messzelle aus und wieder ein.
Spülen Sie die Messzelle mit reinem Wasser in HPLC-Qualität mehrere Minuten lang bei einer Flussrate von > 1 mL/min.
Bauen Sie eine andere Messzelle ein und wiederholen Sie die Aktion, die bei der zuvor eingebauten Messzelle die Meldung ausgelöst hat.
Ergebnis | Schritte |
---|---|
Wenn die Meldung mit einer anderen Messzelle nicht erscheint | Die Probleme werden von der Messzelle verursacht, die zuvor installiert war, oder vom Flussweg oder von Komponenten im Flussweg vor dem Detektor. Wenn Sie eine Verunreinigung oder einen erhöhten Gegendruck in der Messzelle vermuten, führen Sie eine Rückspülprozedur mit der zuvor eingebauten Messzelle durch (siehe Abschnitt Rückspülen der Messzelle). |
Wenn die Meldung weiterhin erscheint | Das Problem wird vom Flussweg oder von Komponenten im Flussweg vor dem Detektor oder vom Detektor verursacht. Bauen Sie eine Diagnose-Zelle ein und wiederholen Sie die Aktion, die bei der zuvor eingebauten Messzelle die Meldung ausgelöst hat.
|