Im Zubehörkit des Detektors stehen zwei Einsätze für die Zwischenwand zur Verfügung.
Verfügbare Einsätze für die Zwischenwand
Abbildung: Verfügbare Einsätze für die Zwischenwand
Nr.
Beschreibung
1
Einsatz mit Schlitz für Kapillaren mit einem kleinen Außendurchmesser, wie unisolierte Kapillaren.
2
Dreheinsatz für Kapillaren, die nicht in den Einsatz mit Schlitz passen, wie isolierte Kapillaren.
Installieren des Einsatzes mit Schlitz
  1. Drücken Sie den Einsatz mit Schlitz in die erforderliche Aussparung der Zwischenwand (wenn nicht bereits vorinstalliert).
  2. Stecken Sie zur sicheren Befestigung die Nase in die vorgesehene kleine Öffnung in der Zwischenwand.
  3. Befestigung des Einsatzes mit Schlitz
    Abbildung: Befestigung des Einsatzes mit Schlitz
  4. Drücken Sie die Kapillare in den Schlitz des Einsatzes, so dass diese fest sitzt.
Kapillare im Einsatz mit Schlitz
Abbildung: Kapillare im Einsatz mit Schlitz
Installieren des Dreheinsatzes
  1. Drücken Sie den den Dreheinsatz in die erforderliche Aussparung der Zwischenwand (wenn nicht bereits vorinstalliert).
  2. Drehen Sie den Dreheinsatz nach vorn, um den Einsatz zu öffnen und anschließend die Kapillare durch den Einsatz zu führen.
  3. Drehen Sie den Dreheinsatz Richtung Zwischenwand und schließen Sie so die Öffnung des Dreheinsatzes, damit die Kapillare nicht herausrutschen kann.
Verwendung des Dreheinsatzes
Abbildung: Verwendung des Dreheinsatzes