VORSICHT
Gefahr durch Kontamination
Das Gerät wurde möglichweise während des Betriebs mit gefährlichen Substanzen kontaminiert, welche die Gesundheit des Servicepersonals gefährden können.
  • Dekontaminieren Sie alle Teile des Geräts, die Sie zur Reparatur zurückschicken möchten.
  • Füllen Sie das Gesundheits- und Sicherheitsformular ("Health and Safety Form") aus. Thermo Fisher Scientific nimmt keine Geräte zur Reparatur an, wenn das Gesundheits- und Sicherheitsformular fehlt, unvollständig ausgefüllt ist, oder nicht unterschrieben ist.
Vorbereitungen
  1. Entfernen Sie den Moduleinschub aus dem Gehäuse. Siehe Entfernen des Moduleinschubs.
  1. Wenn Sie eine Erweiterungskarte installiert haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Bauen Sie den Moduleinschub in das Gehäuse des Ersatzteilgeräts ein. Folgen Sie den Schritten für den Einbau des Moduleinschubs in das Gehäuse und zum Anziehen der Unverlierbarkeitsschrauben in Installieren des Moduleinschubs.
  1. Folgen Sie den Anweisungen unter Versenden des Gerätes.
ACHTUNG
Wird der Moduleinschub nicht ordnungsgemäß verschickt, führt dies zu Schäden am Gerät.
Versenden Sie den Moduleinschub immer entsprechend der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung.