In diesem Abschnitt finden Sie weitere Schritte, die zur Vorbereitung des Gerätes für den Betrieb und die Probenanalyse erforderlich sind.
Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes
Bereiten Sie das Gerät für die Erstinbetriebnahme vor; beachten Sie dabei Folgendes:
ACHTUNG
Spülen Sie den System-Flussweg gründlich, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen:
So entfernen Sie das Isopropanol aus der Messzelle:
Stellen Sie sicher, dass eine Säule oder Filterfritte im Flussweg angeschlossen ist.
Lassen Sie die Pumpe für kurze Zeit Fluss fördern.
Vergewissern Sie sich, dass Luftblasen vollständig aus dem System-Flussweg gespült sind.
Führen Sie eine Wellenlängenvalidierung durch. Wenn die Validierung fehlschlägt, führen Sie eine Wellenlängenkalibrierung durch.
Vor dem Beginn einer Probenanalyse
Bevor Sie mit einer Probenanalyse beginnen:
Überprüfen Sie den Füllstand in den Lösungsmittelbehältern. Vergewissern Sie sich, dass die Lösungsmittelmenge für die Analyse ausreicht.
Schließen Sie die Türen aller Module im Vanquish-System, soweit noch nicht geschehen.
Beachten Sie die Hinweise zum Gebrauch von Messzellen in Hinweise zum Gebrauch von Messzellen.
ACHTUNG
Hochempfindliche Messzellen
Stellen Sie sicher, dass das Chromatographie-System ausreichend äquilibriert ist (siehe weiter unten).
System-Äquilibrierung
Die System-Äquilibrierung sollte Folgendes umfassen:
Spülen aller Kanäle der Pumpe (auch der Kanäle, die für die Anwendung nicht verwendet werden)
Spülen des gesamten Chromatographie-Systems mit dem Anfangseluenten, um Lösungsmittel der vorherigen Analyse auszuspülen
Heizen (oder Kühlen) aller temperaturgesteuerten Geräte im System auf die Anfangstemperatur. Temperaturgesteuerte Geräte können zum Beispiel sein
Säulenthermostat und Nachsäulenwärmetauscher
Thermostatisierter Probenraum im Autosampler
Messzelle in einem Fluoreszenz-Detektor
Verdampfungsrohr in einem Charged-Aerosol-Detektor
Einschalten der Lampe (oder Lampen) im UV-/VIS-Detektor
Beobachten des Pumpendrucks und der Druckpulsation sowie überprüfen, dass der Druck stabil ist und die Pulsation in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung liegt
Beobachten des Detektorsignals und überprüfen, ob das Detektorsignal stabil ist, so dass Drift und Signalrauschen in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung liegen
Durchführen eines Autozero der Detektor-Basislinie
TIPP
Die Software Chromeleon unterstützt Prozeduren, um ein Chromatographie-System automatisch in der Software zu starten (Smart Startup). Der Startvorgang beinhaltet Prozeduren für die System-Äquilibrierung. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
TIPP
Wenn Sie eine Datenaufnahme starten oder ein Autozero durchführen, wird der Shutter im Lichtweg vor der Messzelle automatisch geöffnet. Schließen Sie den Shutter nach der Datenaufnahme, falls erforderlich.