Beachten Sie beim Betrieb des Gerätes folgende Sicherheitshinweise:
Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
VORSICHT
Heiße Oberflächen
Oberflächen im Inneren des Geräts können sich während des Betriebs erhitzen. Das Berühren von heißen Komponenten kann zu Verbrennungen führen.
Warten Sie, bis die heißen Oberflächen abgekühlt sind, bevor Sie diese berühren.
ACHTUNG
Beachten Sie auch folgende Hinweise:
  • Um zu vermeiden, dass durch eventuelle Undichtigkeiten oder ein Trockenlaufen der Pumpe Schäden entstehen, stellen Sie immer die untere Druckgrenze für die Pumpe ein.
  • Wenn eine Undichtigkeit im Gerät auftritt, schalten Sie den Pumpenfluss ab und beheben Sie umgehend die Ursache für die Undichtigkeit.
  • Wenn der Pumpenfluss unterbrochen wird, ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Messzelle zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zum Gebrauch von Messzellen in Hinweise zum Gebrauch von Messzellen.
ACHTUNG
Hochempfindliche Messzellen
Eine unsachgemäße Verwendung oder Handhabung kann zu erhöhtem Rauschen, erhöhter Drift, erhöhter Brechungsindex-Empfindlichkeit, Verstopfung und Undichtigkeiten an der Messzelle oder sogar zur Zerstörung der Messzelle führen.
  • Behandeln Sie Messzellen stets mit Vorsicht und verwenden Sie sie ausschließlich innerhalb ihrer Spezifikationen bis zu 6 MPa und 50 °C.
  • Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise zu den Messzellen.