Alle Module, Kapillaren und Waste-Leitungen nach der Messzelle tragen zum Druck in der Messzelle bei. Wenn Sie zusätzliche Module im Flussweg nach der Messzelle anschließen möchten, zum Beispiel Detektoren, Fraktionssammler oder Massenspektrometer, achten Sie darauf, dass der Druck in der Messzelle deren Druckspezifikation nicht übersteigt.
ACHTUNG
Beschädigung der Messzelle durch Druckspitzen
Die hier beschriebenen Tests sind dazu gedacht, den statischen Druck in der Messzelle zu bestimmen. Sie sind nicht geeignet, Druckspitzen festzustellen, die beim Schalten eines Ventils auftreten können.
  • Wenn Sie ein Schaltventil im Flussweg nach der Messzelle verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass genug Sicherheitspuffer für Druckspitzen vorhanden ist.
  • Installieren Sie ein Überdruck-Entlüftungsventil, falls vorhanden.
Wann
  • Wenn Sie weitere Geräte im Flussweg nach der Messzelle anschließen möchten, wie zum Beispiel andere Detektoren, Ventile und Kapillaren:
    • Bevor Sie die genannten zusätzlichen Geräte anschließen
    • Nachdem Sie die genannten weiteren Module angeschlossen haben
  • Bevor Sie eine neue Methode verwenden
  • Nachdem Sie Kapillaren im Flussweg nach der Messzelle ausgetauscht haben
  • Abhängig von der Anwendung kann diese Prozedur bei der Fehlersuche helfen, zum Beispiel wenn Sie hohe Salzkonzentrationen verwenden.
Erforderliche Teile
  • Verbindungsstück (zum Beispiel das Viper-Verbindungsstück aus dem System-Zubehör)
  • Waste-Leitung und Kapillaren aus dem Detektor-Zubehör
  • Überdruck-Entlüftungsventil, falls vorhanden
  • Eine der folgenden Lösungsmittelgemische mit hoher Viskosität:
Verwendung eines Gradienten
Lösungsmittelzusammensetzung
Wenn Sie Gradienten verwenden
Lösungsmittel für Ihre Anwendung. Verwenden Sie das Mischverhältnis mit der höchsten Viskosität.
Wenn Sie keine Gradienten verwenden
  • 60% Wasser und 40% Methanol
–oder–
  • 70% Wasser und 30% Acetonitril
Allgemeiner Ablauf der Prozedur
  1. Messen Sie den Rückdruck der Waste-Leitung (siehe Messen des Rückdrucks der Waste-Leitung).
    Flusspfad: Pumpe - Waste-Leitung
  2. Messen Sie den Rückdruck des Vanquish-Systems inklusive der Säule, der Detektor-Einlasskapillare und der Waste-Leitung (Messzelle und weiteres Modul sind nicht installiert) (siehe Messen des Vanquish-Systemrückdrucks (ohne Messzelle und zusätzlichem Modul)).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - Waste-Leitung
  3. Bestimmen Sie den Rückdruck am Messzellenausgang, der durch das zusätzliche Modul verursacht wird (siehe Bestimmen des Rückdrucks am Messzellenausgang, der durch das zusätzliche Modul verursacht wird (ohne Messzelle)).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - zusätzliches Modul (- Waste-Leitung)
  4. Bestimmen Sie den Rückdruck der Messzelle (siehe Bestimmen des Rückdrucks der Messzelle).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - Messzelle - Waste-Leitung
  5. Berechnen Sie den Druck am Einlass der Messzelle (siehe Berechnen des Drucks am Einlass der Messzelle).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - Messzelle - zusätzliches Modul (- Waste-Leitung)
WARNUNG
Austreten gefährlicher Substanzen aus Flussverbindungen
Fluss- und Kapillarverbindungen können mit Substanzen gefüllt sein, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können. Lösungsmittel können herausspritzen, wenn Kapillaren bersten, aus ihren Fittingen rutschen, oder nicht korrekt festgezogen sind, oder wenn Kapillarverbindungen aus anderen Gründen offen sind.
  • Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung und folgen Sie der Guten Laborpraxis.
  • Spülen Sie schädliche Substanzen vor Beginn der Wartungs- oder Servicearbeiten mit einem geeigneten Lösungsmittel aus.