Vorbereitungen
Siehe Flussverbindungen an der Messzelle.
Gehen Sie wie folgt vor
Verbinden der Einlasskapillare vom Säulenthermostaten (Beispiel)
Abbildung: Verbinden der Einlasskapillare vom Säulenthermostaten (Beispiel)
  1. Führen Sie die Einlasskapillare vom Säulenthermostaten durch das Führungsloch im Detektorgehäuse. Verwenden Sie das Führungsloch nahe dem Säulenthermostaten.
  2. TIPP
    Achten Sie stets darauf, die Kapillarverbindung zwischen Säulenthermostat und Messzelle möglichst kurz zu halten, um die Bandenverbreiterung (d.h. Bandenverbreiterungseffekte durch Extra-Dispersionsvolumen) zu minimieren.
  3. Wenn sich der Säulenthermostat rechts vom Detektor befindet
    Führen Sie die Kapillare durch die untere Aussparung in der Zwischenwand. Stellen Sie sicher, dass Sie den geeigneten Zwischenwand-Einsatz für die Kapillare verwenden.
  4. TIPP
    Kapillaren mit einem kleinen Außendurchmesser sind mit dem Einsatz mit Schlitz korrekt gesichert. Verwenden Sie den Dreheinsatz für Kapillaren, die nicht in den Einsatz mit Schlitz passen, wie isolierte Einlasskapillaren.
  5. Schließen Sie die Einlasskapillare an den Messzellen-Einlass an (IN).