Beachten Sie folgende Regeln und Empfehlungen, wenn Sie Flussverbindungen anschließen:
Flussverbindungen können mit gefährlichen Substanzen gefüllt sein. Beachten Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
ACHTUNG
Schmutzpartikel von anderen Modulen und Komponenten im System können sich in der Messzelle ablagern und sie verstopfen.
ACHTUNG
Messzellen reagieren äußerst empfindlich auf Verunreinigungen, Verstopfung und hohe Rückdrücke. Schon eine kurzzeitige Überschreitung des Maximaldrucks kann die Messzelle dauerhaft beschädigen. Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie die Messzelle im System-Flussweg anschließen:
Gehen Sie wie folgt vor
Folgen Sie diesen Schritten, um die Flussverbindungen herzustellen und die Installation des Geräts abzuschließen:
Stellen Sie die Flussverbindungen her (siehe Flussverbindungen an der Messzelle).
Verbinden Sie das Gerät mit dem Drainage-System (Informationen hierzu finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung).
Eine detaillierte Anleitung für die Installation und Hinweise zum Umgang finden Sie in Anschließen von Fittingen, Kapillaren und Schläuchen.