Der Detektoraufbau ermöglicht es, leicht zur Messzelle im Innenraum des Detektors zu gelangen.
Messzelle (Beispiel)
Abbildung: Messzelle (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Auslass (OUT) (verschlossen mit einem Verschlussstopfen während Lagerung und Transport)
2
Einlass (IN) (verschlossen mit einem Verschlussstopfen während Lagerung und Transport)
3
Messzellen-Typenaufkleber
4
Drehverschlüsse (geöffnete Position)
Messzellen-Typenaufkleber
An der Messzelle befinden sich ein oder mehrere Messzellen-Typenaufkleber, die Informationen über die Messzelle enthalten, wie zum Beispiel Messzellen-Typ, Artikelnummer und Seriennummer.
Messzellen-Identifikationschip
Ein Identifikationschip (ID-Chip) an der Messzelle speichert Informationen, wie Messzellen-Typ und Seriennummer der Messzelle. Der ID-Chip speichert außerdem auch Daten während dem Betrieb, wie zum Beispiel die Zeit, die die Messzelle dem Lampenlicht ausgesetzt ist.
Wenn die Messzelle installiert ist, liest der Detektor die Daten aus dem Chip aus und übermittelt die Messzellendaten an das Chromatographie-Datensystem.
Lichtleiter-Technologie
In Messzellen, die auf Lichtleiter-Technologie basieren, wird Licht mittels Totalreflexion entlang einer Fused-Silica-Faser durch die Messzelle geleitet. Dadurch verfügt die Messzelle über ein äußerst niedriges Messzellenvolumen zusammen mit einem äußerst hohen Lichtdurchsatz und einer langen Absorptionsweglänge. Dieser Messzellen-Aufbau ermöglicht daher ein besonders niedriges Rauschen, ein hohes Ansprechverhalten und minimale Bandenverbreiterungen.
Die Messzellen sind für einen größtmöglichen Lichtdurchsatz und eine größtmögliche Transmissionsstabilität im gesamten Wellenlängenbereich des Geräts von 190 nm bis 680 nm optimiert.
Die folgenden Messzellen sind für das Gerät erhältlich:
  • LightPipe-Messzelle, Standard, Weglänge 10 mm
  • LightPipe-Messzelle, hohe Empfindlichkeit, Weglänge 60 mm
  • LightPipe-Diagnosezelle
Informationen zu den Messzellen-Spezifikationen finden Sie in Messzellen-Spezifikationen.
Fragen zu den Messzellen oder zur Verfügbarkeit anderer Messzellen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.