Die LED-Statusleiste an der Vorderseite des Geräts und die STATUS-LED an der Tastatur im Innenraum informieren Sie über den Zustand des Geräts.
LED-Leiste
Die Farben der LED-Leiste zeigen die folgenden Informationen an:
LED-Leiste | Beschreibung |
|---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Gedimmt | Die Gerätetüren sind geöffnet. |
Gelb, langsam blinkend | Das Gerät ist eingeschaltet, jedoch nicht im Chromatographie-Datensystem verbunden. |
Gelb | Das Gerät ist in der Software Chromeleon verbunden, aber das Gerät ist nicht äquilibriert. Die UV-Lampe ist ausgeschaltet, oder es ist keine Messzelle (oder Diagnose-Zelle) eingebaut. |
Grün, blinkend | Der Detektor äquilibriert. Die UV-Lampe wird gezündet. |
Grün | Das Gerät ist verbunden und äquilibriert, es läuft jedoch keine Datenaufnahme. Die UV-Lampe ist eingeschaltet. TIPP Messungen, die begonnen werden direkt nachdem die LED-Leiste zu einem permanenten Grün gewechselt hat, können eine erhöhte Drift aufweisen. Die besten Messergebnisse erzielen Sie, indem Sie warten bis im Ready Check keine Warnmeldungen mehr erscheinen. |
Blau, Lauflicht | Eine Datenaufnahme läuft. |
Blau | Eine Injektion oder Sequenz läuft. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
STATUS-LED
Die STATUS -LED auf der Tastatur im Gerät zeigt die folgenden Informationen an:
STATUS-LED | Beschreibung |
|---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Grün | Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
Informationen zur LED neben der UV-Taste auf der Tastatur finden Sie in Tastatur.