Über die Tastatur im Gerät können Sie einige Funktionen direkt am Gerät ausführen. Beim Drücken einer Taste bestätigt ein akustisches Signal, dass die Aktion ausgeführt wird.
Wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist, sind einige Funktionen auf der Tastatur nicht verfügbar (siehe weiter unten in diesem Abschnitt).
STATUS
Über die STATUS-LED können Sie schnell den Betriebszustand des Gerätes erkennen.
Wenn die Gerätetüren geschlossen sind, zeigt die LED-Leiste an der Vorderseite den Betriebszustand an.
Weitere Informationen zur Statusanzeige finden Sie in Statusanzeigen.
MUTE ALARM
Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat, zum Beispiel eine Undichtigkeit. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache für die Undichtigkeit innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal.
UV
Über die UV-Taste können Sie die UV-Lampe direkt am Detektor ein- und ausschalten. Drücken Sie die UV-Taste, um die UV-Lampe einzuschalten.
Die LED neben der Taste zeigt den Lampenstatus an:
LED | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Die UV-Lampe ist ausgeschaltet. |
Grün, blinkend | Die UV-Lampe zündet. |
Grün | Die UV-Lampe ist eingeschaltet. |
Wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist
Die Tastenfunktion ist wie folgt, wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist:
Es läuft keine Injektion oder Sequenz oder Basislinienüberwachung:
Auf der Tastatur stehen alle Funktionen zur Verfügung.
Eine Injektion oder Sequenz oder Basislinienüberwachung läuft:
Die Funktion MUTE ALARM steht weiterhin auf der Tastatur zur Verfügung, so dass Sie das akustische Signal für den aktuellen Alarm abschalten können.