In der Tabelle sind die Sicherheitssymbole aufgeführt, die am Gerät oder auf Aufklebern am Gerät angebracht sind. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, um eine Verletzungsgefahr für den Bediener und/oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
Symbol | Description |
---|---|
Indicates a potential hazard. Refer to this manual to avoid the risk of personal injury and/or to prevent damage to the device. | |
— Ο | Power supply is on Power supply is off |
Weist auf Wechselstrom hin. | |
Indicates that the surface becomes hot during operation. Do not touch these surfaces while they are heated up. | |
Indicates that the UV radiation produced by the deuterium lamp in the device may be harmful to eyes and skin. Do not look directly into the light produced by the deuterium lamp. Never operate the lamp outside the device. |