Plages pH autorisées (configuration standard du système) :
Système | Plages pH autorisées | Remarques |
|---|---|---|
Vanquish Core | 1-13 |
|
Vanquish Horizon Vanquish Flex | 2-12 |
Plages pH autorisées (configuration standard du système) :
Système | Plages pH autorisées | Remarques |
|---|---|---|
Vanquish Core | 1-13 |
|
Vanquish Horizon Vanquish Flex | 2-12 |