Il est également possible d’injecter manuellement un échantillon à l’aide du kit de rinçage et d’injection.
Pièces requises
Kit de rinçage et d’injection pour les cellules à écoulement, incluant une seringue et un adaptateur Viper
AVIS
Des particules provenant de l’éluat peuvent se déposer dans la cellule à écoulement et l’encrasser.
L’injection manuelle nécessite des paramètres de détection adaptés, le démarrage de l’acquisition, la mise à zéro automatique, puis l’interprétation consécutive des données. Les procédures d’injection correspondantes (injection de mise à zéro automatique, injection de l’échantillon et rinçage) sont identiques à la procédure de rinçage décrite à la section Préparation de la cellule à écoulement en vue de son entreposage.
Respectez les consignes suivantes lorsque vous réalisez une injection manuelle :
Veillez à ne pas injecter de particules dans la cellule à écoulement.
Tous les solvants utilisés doivent être miscibles.
Rincez complètement l’échantillon de la cellule à écoulement après la mesure.