Suivez les instructions ci-dessous pour installer la lampe à VIS en option.
Éléments nécessaires
lampe à VIS
Préparatifs
  1. Mettez l’appareil hors tension.
Procédez comme suit
lampe à VIS
Illustration: lampe à VIS
Description
1
Connecteur de la lampe à VIS
2
lampe à VIS
3
Vis de fixation de la lampe à VIS
4
Ergot de positionnement de la lampe à VIS
  1. Ouvrez les portes.
  2. Tournez les deux vis du capot du boîtier de la lampe dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le capot soit desserré.
    Ne retirez pas complètement les vis du capot du boîtier de la lampe.
  3. Vis du capot du boîtier de la lampe
    Illustration: Vis du capot du boîtier de la lampe
  4. Retirez le capot du boîtier de la lampe.
  1. Desserrez les 2 vis du capot de la plaque de protection de la fente à VIS et retirez la plaque. Gardez la plaque de protection de la fente à VIS pour une utilisation ultérieure.
  1. Alignez la nouvelle lampe à l’aide de l’ergot de positionnement.
    Lorsque la lampe est correctement positionnée, introduisez-la délicatement dans son boîtier. La prise de la lampe doit être positionnée à la même hauteur que le boîtier de la lampe.
  2. Lorsque la lampe est correctement installée, serrez les deux vis afin de fixer la lampe sur son boîtier.
  3. Branchez le connecteur de la lampe.
  4. Contrôlez le guidage des câbles de la lampe.
    Positionnez les câbles de la lampe comme indiqué dans Installation d’une lampe à VIS (lampe au tungstène) (en option) afin d’éviter que le capot du boîtier de la lampe ne pince les câbles.
  5. Installez le capot du boîtier de la lampe et serrez ses vis.
  6. Mettez l’appareil sous tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal.
  7. Lorsque vous installez pour la première fois une lampe au tungstène, activez la lampe dans le système de données de chromatographie :
    À partir de ce moment-là seulement, vous pouvez allumer la lampe au tungstène depuis le système de données de chromatographie.
  1. Faites un clic droit sur le détecteur dans l’Instrument Configuration Manager.
  2. Dans le menu, sélectionnez Properties (Propriétés).
  3. Dans la page Detector (Détecteur), cochez la case VIS Lamp (Lampe au tungstène).
  1. Après l’installation d’une nouvelle lampe, il est possible que le bruit augmente et que la ligne de base varie fortement. Avant de commencer une analyse ou d’effectuer une validation des longueurs d’onde, laissez la nouvelle lampe fonctionner jusqu’à ce que le bruit diminue et que la ligne de base se stabilise, ce qui prend généralement 24 heures.
  2. Effectuez une validation des longueurs d’onde (reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde).