Le kit d’expédition comprend les éléments répertoriés dans le tableau. Le contenu de ce kit est sujet à modifications et peut différer des informations de ce manuel. Consultez la liste incluse dans le kit afin d’obtenir les informations les plus récentes, à la réception de l’appareil.
Détecteurs VC
Élément | Quantité dans l’expédition |
|---|---|
Bouchon de panneau de séparation pour le guidage des capillaires isolés | 1 |
Câble System Interlink | 1 |
Support de tubulure | 1 |
Câble USB, USB 2.0 à haut débit, type A à B | 1 |
Capillaire Viper, DI x longueur 0,13 x 300 mm, acier inoxydable, pour le raccordement du compartiment à colonnes avec le détecteur | 1 |
Conduite d’évacuation | 1 |
Pour obtenir les informations de réapprovisionnement, reportez-vous à la section Consommables et pièces de rechange.
Détecteur VF
Élément | Quantité dans l’expédition |
|---|---|
Bouchon de panneau de séparation pour le guidage des capillaires isolés | 1 |
Câble System Interlink | 1 |
Support de tubulure | 1 |
Câble USB, USB 2.0 à haut débit, type A à B | 1 |
Capillaire Viper, DI x longueur 0,1 x 300 mm, MP35N, pour le raccordement du compartiment à colonnes avec le détecteur | 1 |
Conduite d’évacuation | 1 |
Pour obtenir les informations de réapprovisionnement, reportez-vous à la section Consommables et pièces de rechange.