Les performances des cellules à écoulement sont indiquées ci-dessous :
Caractéristiques | Cellule à écoulement standard, SST | Cellule à écoulement semi-analytique, SST | Cellule à écoulement semi-micro, SST | Cellule à écoulement biocompatible standard, PEEK | Cellule à écoulement biocompatible semi-micro, MP35N
|
---|---|---|---|---|---|
Longueur du trajet | 10 mm | 7 mm | 7 mm | 10 mm | 7 mm |
Volume éclairé | 13 µL | 5 µL | 2,5 µL | 13 µL | 2,5 µL |
Limite de pression | 12 MPa | 12 MPa | 12 MPa | 5 MPa | 12 MPa |
Limite de température maximale de l’éluat | 80°C | 80°C | 80°C | 60°C | 80°C |
Matériaux du trajet d’écoulement | Acier inoxydable, silice fondue, PEEK, PTFE, titane | Acier inoxydable, silice fondue, PEEK, PTFE, titane | Acier inoxydable, silice fondue, PEEK, PTFE, titane | PEEK, silice fondue | MP35N, silice fondue, PEEK, PTFE, titane |
Biocompatibilité | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Compatibilité avec la chromatographie en phase normale | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |