L’appareil affiche les performances suivantes :
Type | Spécification | |||
|---|---|---|---|---|
Système optique |
| |||
Générateur de lumière |
| |||
Plage de longueurs d’onde | 190 à 800 nm | |||
Largeur de bande spectrale | Résolution en pixels de 0,6 nm en moyenne ; < 1 nm sur toute la plage | |||
Groupement de diodes (VC-D11 et VF-D11 uniquement) | De 1 nm à 100 nm, réglable individuellement pour chaque canal de signal et pour le champ 3D | |||
Précision des longueurs d’onde | ± 1 nm | |||
Répétabilité des longueurs d’onde | ± 0,1 nm | |||
Étalonnage des longueurs d’onde | Étalonnage interne avec la raie D-alpha de la lampe au deutérium | |||
Validation des longueurs d’onde | Validation interne à l’aide d’un filtre en verre à l’oxyde d’holmium | |||
Canaux de signal | Détecteurs VC : 8 canaux de signal | Détecteur VF : 10 canaux de signal | ||
Vitesse d’acquisition des données | Détecteurs VC : Réglable, de 0,2 Hz à 125 Hz | Détecteur VF : Réglable, de 0,2 Hz à 250 Hz | ||
Temps de réponse du filtre (en secondes) | Détecteurs VC : 0 (aucun filtre) ; 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 | Détecteur VF : 0 (aucun filtre) ; 0,01 ; 0,02 ; 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 | ||
Balayage spectral | VC‑D11 : Champ 3D avec plage spectrale complète à 125 Hz | VC‑D12 : Non disponible | VF‑D11 : Champ 3D avec plage spectrale complète à 250 Hz | |
Bruit | < ±6 µAU à 254 nm ASTM < ±12 µAU à 520 nm ASTM Conditions de référence du bruit :
| |||
Dérive | < ±1 mAU/h à 254 nm ASTM Conditions de référence de dérive :
| |||
Linéarité | < 5 % à 2,2 AU Généralement < 5 % à 2,7 AU Conditions de référence de linéarité :
| |||
USB | 1 port USB (USB 2.0, connecteur de type « B ») 1 concentrateur USB équipé de 3 ports (USB 2.0, connecteurs de type « A ») | |||
System Interlink | 2 ports System Interlink (connecteurs RJ45-8) | |||
Système de pilotage | Chromeleon 7 L’appareil peut être également piloté à partir d’autres systèmes de gestion de données. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec le service commercial de Thermo Fisher Scientific. Panneau de commande doté de 3 boutons permettant d’exécuter certaines fonctions directement depuis l’appareil. | |||
Matériaux du trajet d’écoulement | Reportez-vous aux caractéristiques techniques des cellules à écoulement à la section Caractéristiques de la cellule à écoulement. AVIS Pour obtenir des informations sur la résistance chimique des matériaux, consultez la littérature technique. | |||
Informations sur les solvants et les additifs | Reportez-vous à la section Informations sur les solvants et les additifs. | |||
Fonctions de sécurité |
| |||
Fonctions de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) | Les fonctions Predictive Performance permettent de programmer les opérations de maintenance sur la base des conditions réelles de fonctionnement et d’utilisation du détecteur. Celles-ci comprennent le suivi de l’âge, du nombre d’allumages et de l’intensité des lampes, ainsi que la détection des fuites. Tous les paramètres système sont consignés dans la Chromeleon Audit Trail. | |||
Spécifications des conditions de température de référence pour le bruit, la dérive et la linéarité
Pour tester la dérive, l’ASTM requiert que les variations de la température restent inférieures à 2 °C/heure pendant une heure. La spécification de la dérive ci-dessus repose sur ces conditions. Des variations plus importantes de la température ambiante entraînent une dérive plus importante.
Pour obtenir des performances optimales, minimisez la fréquence et l’amplitude des variations de la température ambiante à 1 °C/heure.
Tous les tests de performance doivent être effectués lorsque l’unité optique est totalement réchauffée (les lampes déjà utilisées doivent être allumées depuis plus de deux heures ; les lampes neuves, jamais utilisées, doivent être allumées depuis plus de 24 heures). L’ASTM requiert que le détecteur soit mis sous tension au moins pendant 24 heures avant le début du test.
NOTE
Il se peut que les cellules à écoulement affichent une dérive accrue pendant plusieurs heures suite à l’entreposage, à une contamination ou si le débit a été arrêté pendant un certain temps.
Constante de temps et temps de réponse
Selon la norme ASTM E1657-98, la constante de temps est convertie en temps de réponse après multiplication par 2,2 (soit : temps de réponse = 2,2 x constante de temps).