Préparatifs
  1. Desserrez les deux vis du capot de la cellule à écoulement, retirez le capot et conservez-le pour fermer l’ouverture de la cellule à écoulement après cette procédure.
Procédez comme suit
  1. Retirez avec précaution la cellule de diagnostic de l’ouverture dans l’appareil.
  2. ATTENTION
    Rayonnement UV
    La lampe au deutérium émet des rayons UV qui sont dangereux pour les yeux et pour la peau.
    Ne regardez pas et ne tentez pas de passer la main dans l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement tant que la cellule à écoulement ou la cellule de diagnostic n’est pas installée et que la lampe UV est en marche.
  3. Conservez la cellule de diagnostic dans son emballage.
  4. Si une cellule à écoulement doit ensuite être installée :
    Installez la cellule à écoulement sur l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement sur l’appareil (reportez-vous à la section Installation de la cellule à écoulement).
  1. Installez le capot de la cellule à écoulement de manière à ce que la fente du capot de la cellule à écoulement soit située en bas à droite (reportez-vous à l’illustration). Assurez-vous que les capillaires sont passés à travers la fente du capot de la cellule à écoulement.
  2. Fixation du capot de la cellule à écoulement (ici : cellule à écoulement avec unité de connexion)
    Illustration: Fixation du capot de la cellule à écoulement (ici : cellule à écoulement avec unité de connexion)
  3. Serrez à la main les deux vis du capot de la cellule à écoulement.
AVIS
L’ouverture prévue pour la cellule à écoulement située sur l’appareil est sensible à la poussière et aux débris.
Fermez l’ouverture pour la cellule à écoulement avec le capot prévu à cet effet si aucune cellule à écoulement n’est installée dans l’appareil.