Pièces requises
Cellule de diagnostic
Préparatifs
  1. Desserrez les deux vis du capot de la cellule à écoulement, retirez le capot et conservez-le pour fermer l’ouverture de la cellule à écoulement après cette procédure.
  2. Retirez la cellule à écoulement (reportez-vous à la Retrait de la cellule à écoulement).
ATTENTION
Rayonnement UV
La lampe au deutérium émet des rayons UV qui sont dangereux pour les yeux et pour la peau.
Ne regardez pas et ne tentez pas de passer la main dans l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement tant que la cellule à écoulement ou la cellule de diagnostic n’est pas installée et que la lampe UV est en marche.
AVIS
Les cellules à écoulement sont sensibles à la saleté et à la poussière. Respectez les précautions suivantes lors de l’installation de la cellule à écoulement sur le détecteur :
  • Les plots de contact prévus pour la puce d’identification en option sont situés sur la partie arrière de la cellule à écoulement. Ne touchez jamais les plots de contact. Veillez à ne pas endommager les composants électroniques de la puce d’identification.
  • Les ports optiques de la cellule à écoulement sont sensibles à la contamination et aux éraflures. N’immergez pas les ports optiques de la cellule à écoulement.
  1. Déballez la cellule de diagnostic et conservez l’emballage pour l’entreposage de la cellule de diagnostic lorsque celle-ci retirée du détecteur.
Procédez comme suit
  1. Tenez la cellule de diagnostic de manière à ce que le corps de celle-ci se trouve à gauche, saisissez fermement la poignée de la cellule de diagnostic et insérez-la tout droit dans l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement. Relâchez la poignée. Si vous entendez un clic, la cellule de diagnostic est installée correctement. Si vous n’entendez pas de clic, déplacez légèrement la poignée jusqu’à ce que la cellule de diagnostic s’enclenche.
  2. Assurez-vous que la cellule de diagnostic est correctement installée :
    Utilisez les repères de positionnement de la cellule à écoulement (n°1 dans la figure ci-dessous) pour vérifier que la cellule de diagnostic est positionnée correctement.
    Lorsque la cellule de diagnostic est installée correctement, le détecteur lit les informations contenues dans la puce d’identification de la cellule de diagnostic.
Cellule de diagnostic installée
Illustration: Cellule de diagnostic installée
Description
1
Repère de positionnement
2
Socle de la cellule de diagnostic
  1. Installez le capot de la cellule à écoulement de manière à ce que la fente du capot de la cellule à écoulement soit située en bas à droite.
  2. Serrez à la main les deux vis du capot de la cellule à écoulement.
  3. AVIS
    L’ouverture prévue pour la cellule à écoulement située sur l’appareil est sensible à la poussière et aux débris.
    Installez toujours le capot de la cellule à écoulement sur l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement dans le détecteur.
  4. Fermez les portes de l’appareil.