À quel moment exécuter cette opération ?
  • Entreposage ou transport de la cellule à écoulement dans son emballage d’origine
  • Remplacement de la cellule à écoulement
  • Apparition d’une fuite sur la cellule à écoulement
Pièces requises
  • Si la cellule à écoulement doit être entreposée :
    Emballage de la cellule à écoulement
  • Capot pour l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement sur le détecteur.
Préparatifs
  1. Rincez la cellule à écoulement avec de l’isopropanol.
  2. Arrêtez le débit de la pompe.
Procédez comme suit
ATTENTION
Surface chaude
La cellule à écoulement peut devenir chaude. Toucher une cellule à écoulement chaude peut entraîner des brûlures.
  • Touchez la cellule à écoulement brièvement et prudemment pour savoir si elle est chaude avant de retirer la cellule à écoulement.
  • Si la cellule à écoulement est chaude, éteignez la ou les lampes et laissez la cellule à écoulement refroidir avant de la retirer.
AVIS
N’ouvrez pas les raccordements de tubes entre l’unité de connexion et la cellule à écoulement. Les raccordements de tubes sont installés en usine.
  1. Desserrez les deux vis du capot de la cellule à écoulement, retirez le capot et conservez-le pour fermer l’ouverture de la cellule à écoulement après cette procédure.
  2. Déconnectez la conduite d’évacuation de l’orifice de sortie (OUT) de la cellule à écoulement.
  3. Déconnectez l’orifice d’admission (IN) du capillaire d’entrée de la cellule à écoulement.
  4. Après avoir retiré les raccordements fluidiques, protégez les orifices d’admission et de sortie de la cellule à écoulement avec des bouchons et protégez les capillaires d’entrée et la conduite d’évacuation avec des capuchons. À cette fin, utilisez uniquement les bouchons et capuchons fournis avec le capillaire et la conduite d’évacuation.
  5. Desserrez la vis qui maintient l’unité de connexion en place, puis retirez l’unité de connexion de sa prise.
  6. Saisissez la cellule à écoulement fermement par sa poignée puis retirez-la avec précaution de l’ouverture dans le détecteur.
  7. ATTENTION
    Rayonnement UV
    La lampe au deutérium émet des rayons UV qui sont dangereux pour les yeux et pour la peau.
    Ne regardez pas et ne tentez pas de passer la main dans l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement tant que la cellule à écoulement ou la cellule de diagnostic n’est pas installée et que la lampe UV est en marche.
  8. Si la cellule à écoulement doit être entreposée
    Entreposez la cellule à écoulement dans l’emballage d’origine avec lequel elle a été expédiée.
  9. Si une cellule à écoulement doit être installée
    Installez la cellule à écoulement (reportez-vous à la section Installation de la cellule à écoulement).
  10. Installez le capot de la cellule à écoulement.
AVIS
L’ouverture prévue pour la cellule à écoulement située sur l’appareil est sensible à la poussière et aux débris.
Fermez l’ouverture pour la cellule à écoulement avec le capot prévu à cet effet si aucune cellule à écoulement n’est installée dans l’appareil.