AVIS
Les cellules à écoulement sont sensibles à la saleté et à la poussière. Lors du maniement de cellules à écoulement, respectez les avis suivants :
- Les plots de contact prévus pour la puce d’identification en option sont situés sur la partie arrière de la cellule à écoulement. Ne touchez jamais les plots de contact. Veillez à ne pas endommager les composants électroniques de la puce d’identification.
- Les particules, la poussière et les débris peuvent provoquer la contamination et l’obstruction de la cellule à écoulement. Si des capillaires sont retirés de l’entrée et de la sortie de la cellule à écoulement, installez les bouchons de protection pour fermer les ports et empêcher les particules d’obstruer la cellule à écoulement lors de la prochaine application. Utilisez toujours les bouchons qui étaient installés lors de l’expédition de la cellule à écoulement.
- Lorsque vous stockez ou transportez la cellule à écoulement, utilisez l’emballage prévu à cet effet.