Cette section décrit comment rincer et échanger les cellules à écoulement.
Pour entreposer ou expédier la cellule à écoulement, procédez comme suit :
  1. Rincez la cellule à écoulement (reportez-vous à la section Préparation de la cellule à écoulement en vue de son entreposage).
  2. Retirez la cellule à écoulement de l’appareil et placez-la dans son emballage (reportez-vous à la section Retrait de la cellule à écoulement).
Pour remplacer la cellule à écoulement, procédez comme suit :
  1. Rincez la cellule à écoulement (reportez-vous à la section Préparation de la cellule à écoulement en vue de son entreposage).
  2. Retirez la cellule à écoulement de l’appareil (reportez-vous à la section Retrait de la cellule à écoulement).
  3. Rincez la nouvelle cellule à écoulement (reportez-vous à la section Arrêt de longue durée).
  4. Installez la nouvelle cellule à écoulement dans l’appareil (reportez-vous à la section Installation de la cellule à écoulement).