Cette section décrit le remplacement des lampes suivantes :
lampe à UV (reportez-vous à la section Remplacement de la lampe à UV (lampe au deutérium)) ;
lampe à VIS (reportez-vous à la section Remplacement de la lampe à VIS (lampe au tungstène)).
AVIS
Détérioration de l’appareil
L’utilisation de lampes non fournies ou non autorisées par Thermo Fisher Scientific pour ce détecteur peut entraîner une diminution des performances, un dysfonctionnement du détecteur ou une détérioration du détecteur. Cela risque d’annuler la garantie du détecteur.