AVIS
Les cellules à écoulement sont sensibles à la saleté et à la poussière. Lors du maniement de cellules à écoulement, respectez les avis suivants :
  • Les chocs mécaniques, les vibrations mécaniques et les intrusions d’objets peuvent provoquer des fuites au niveau de la cellule à écoulement, voire même la détruire. Évitez toute exposition de la cellule à écoulement aux chocs et vibrations mécaniques. Ne la laissez pas heurter des surfaces dures. N’introduisez aucun objet dans le boîtier de la cellule à écoulement.
  • Les ports optiques de la cellule à écoulement sont sensibles à la contamination et aux éraflures. N’immergez pas les ports optiques de la cellule à écoulement.
  • Les plots de contact prévus pour la puce d’identification en option sont situés sur la partie arrière de la cellule à écoulement. Ne touchez jamais les plots de contact. Veillez à ne pas endommager les composants électroniques de la puce d’identification.
  • Les particules, la poussière et les débris peuvent provoquer la contamination et l’obstruction de la cellule à écoulement. Si des capillaires sont retirés de l’entrée et de la sortie de la cellule à écoulement, installez les bouchons de protection pour fermer les ports et empêcher les particules d’obstruer la cellule à écoulement lors de la prochaine application. Utilisez toujours les bouchons qui étaient installés lors de l’expédition de la cellule à écoulement.