Par défaut, une largeur de bande de 4 nm et une grande largeur de fente (détecteur VF uniquement) sont définies dans Chromeleon. Si nécessaire, ces deux paramètres peuvent être définis distinctement.
L’interaction entre la largeur de bande et la largeur de fente a un impact conséquent sur la linéarité, le bruit de la ligne de base, la sélectivité et la résolution spectrale du pic.
Largeur de bande
La largeur de bande définit la largeur de bande spectrale pour laquelle un chromatogramme (canal UV_VIS) est enregistré. Vous pouvez accepter la largeur de bande par défaut proposée dans Chromeleon ou définir une valeur inférieure ou supérieure à celle-ci. La définition d’une largeur de bande plus grande permet de calculer la moyenne d’un plus grand nombre de signaux de photodiodes. Ce processus est dénommé groupement de photodiodes.
Veuillez noter les points suivants :
Le calcul de la moyenne s’effectue toujours symétriquement par rapport à la longueur d’onde sélectionnée.
Lors d’une détection à proximité de la limite de la plage spectrale
Si le paramètre de la largeur de bande entraîne un calcul de la moyenne asymétrique par rapport à la longueur d’onde sélectionnée, l’appareil corrige ce paramètre.
Exemple : si vous réalisez une détection à une longueur d’onde de 195 nm et avec une largeur de bande de 20 nm, le groupement de photodiodes est réglé sur 190 à 200 nm, soit la plage symétrique la plus étendue possible autour de la longueur d’onde de détection. Par conséquent, la largeur de bande est modifiée et définie sur 10 nm. Cela permet d’éviter une dérive de la longueur d’onde résultant d’un calcul asymétrique de la moyenne.
Le tableau suivant vous sert de guide pour la sélection de la largeur de bande en fonction des caractéristiques spectrales de l’analyte à détecter :
Caractéristiques spectrales | Largeur de bande | Impact |
---|---|---|
Échantillons avec des caractéristiques spectrales extrêmement fines, tels que le benzène, et une absorption très élevée. | < 4 nm | Peut augmenter le bruit de la ligne de base. |
Échantillons pour une analyse « normale » avec des caractéristiques spectrales fines, tels que la caféine. | 4 nm à 8 nm | Compromis raisonnable entre un faible bruit de ligne de base, une bonne linéarité et une faible sensibilité transverse |
Échantillons avec de caractéristiques spectrales larges. | > 8 nm | Le plus adapté pour un faible bruit. Possibilité de réduction de la linéarité et d’augmentation de la sensibilité transverse. |
Largeur de fente (applicable uniquement au détecteur VF)
Vous avez le choix entre deux largeurs de fente :
Étroite
Grande
Le tableau ci-dessous montre les différences entre ces deux largeurs de fente.
Caractéristique | Étroite | Grande |
---|---|---|
Largeur de bande spectrale | Plus petite | Plus grande |
Résolution spectrale (la capacité du détecteur à faire la distinction entre chaque longueur d’onde) | Plus grande | Plus faible |
Bruit de la ligne de base | Plus grande | Plus faible |
Utilisation |
|
|
Le réglage de la largeur de fente a un effet sur tous les canaux de signal et le champ 3D.