Le tableau suivant présente les paramètres qui influencent le calcul de la moyenne spectrale, ainsi que, pour la vitesse d’acquisition des données et le temps de réponse, le calcul des temps moyens pendant l’acquisition des données.
NOTE
Paramètre | Effet sur |
|---|---|
Longueur d’onde | Sensibilité, linéarité |
Vitesse d’acquisition des données | Résolution des pics, espace disque |
Largeur de bande | Bruit de la ligne de base, résolution spectrale, concordance des pics, sélectivité |
Largeur de fente (disponible uniquement pour le détecteur VF) | Bruit de la ligne de base, résolution spectrale, concordance des pics, sélectivité, linéarité |
Temps de réponse / largeur de pic | Bruit de la ligne de base, largeur de pic, sensibilité |
Largeur de regroupement (disponible uniquement sur les détecteurs VF-D11 et VC-D11) | Bruit de la ligne de base, résolution spectrale, concordance des pics, espace disque |
Longueur d’onde de référence | Dérive de la ligne de base, bruit de la ligne de base, linéarité, pics fantômes négatifs |
Largeur de bande de référence | Bruit de la ligne de base, dérive de la ligne de base |
Comportement de la ligne de base | Comportement de la ligne de base après changement de la longueur d’onde. |
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les paramètres, consultez l’Aide de Chromeleon.