Les commandes et paramètres décrits dans ce tableau doivent être pris en considération pour l’utilisation routinière de l’appareil. Ces paramètres sont généralement accessibles depuis l’interface utilisateur de Chromeleon.
Si l’un des paramètres répertoriés ci-dessous n’est pas disponible sous Chromeleon, pensez à mettre à jour la version du microprogramme et de Chromeleon.
NOTE
Le Instrument Method Wizard (Assistant de méthode d’instrument) offre plusieurs vues différentes. Selon les paramètres à définir, vous pouvez choisir le mode de visualisation souhaité (par exemple Easy ou Advanced).
Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous à l’Aide et à la documentation Chromeleon.
Paramètres | Description |
---|---|
Lampe à UV Lampe à VIS (en option) | Mise sous tension de la lampe à UV et/ou la lampe à VIS avant de commencer une analyse (UV_Lamp = On, Visible_Lamp =On). Ce réglage permet de mettre les lampes à UV/VIS de l’appareil sous et hors tension. Pour allumer automatiquement la lampe à UV après la mise sous tension du système, réglez AutoactivateUV_Lamp (ActivationautoLampe_UV) sur On (Activé). Pour allumer automatiquement la lampe à VIS après la mise sous tension du système, réglez AutoactivateVIS_Lamp (ActivationautoLampe_Tungstène) sur On (Activé). |
UV_VIS | Les canaux de signal UV_VIS (UV_VIS_x) disponibles pour l’acquisition de données sont affichés dans la boîte de dialogue pour le détecteur dans le programme Instrument Configuration Manager. Sélectionnez les canaux de signal requis. L’appareil peut enregistrer plusieurs canaux de signal simultanément, soit pour plusieurs longueurs d’onde différentes (pour connaître le nombre de canaux disponibles, reportez-vous à la section Caractéristiques du détecteur). |
Acquisition activée Acquisition désactivée | Démarrage ou arrêt de l’acquisition des données. |
Longueur d’onde | Définissez une longueur d’onde distincte pour chacun des canaux de signal UV_VIS_x, dans une plage comprise entre 190 nm et 800 nm. La longueur d’onde définit la valeur pour laquelle le détecteur mesure l’absorbance de(s) analyte(s) de l’échantillon. Respectez les consignes suivantes :
|
Vitesse d’acquisition des données | Définit la vitesse d’acquisition des données à laquelle les données doivent être collectées depuis le détecteur et conservées en tant que données brutes. Cette vitesse d’acquisition des données s’applique à tous les canaux de signal et au champ 3D (uniquement disponible pour les détecteurs VF-D11 et VC-D11). Par défaut, le temps de réponse et la largeur de pic sont définis automatiquement lors du réglage du paramètre Data Collection Rate (Vitesse d’acquisition des données) sous Chromeleon dans le programme Instrument Method Wizard. Pour obtenir des instructions sur la sélection de la vitesse d’acquisition des données, reportez-vous à la section Sélection de la vitesse d’acquisition des données. |
Largeur de bande | La largeur de bande définit la largeur de bande spectrale (soit la capacité du détecteur à faire la distinction entre chaque longueur d’onde) pour laquelle le canal de signal (UV_VIS) est enregistré. Généralement, celle-ci correspond à la résolution spectrale d’un détecteur. Par défaut, le paramètre Bandwidth (Largeur de bande) est réglé sur 4 nm. Si nécessaire, vous pouvez définir une valeur différente pour la largeur de bande. Pour obtenir plus de détails sur la largeur de bande et sur son réglage sur une autre valeur, reportez-vous à la section Optimisation des réglages de largeur de bande et de largeur de fente. |
Largeur de fente (disponible uniquement pour le détecteur VF) | La largeur de fente détermine la quantité de lumière qui passe à travers la fente d’entrée ajustable et qui est disponible pour la mesure. En augmentant l’intensité lumineuse disponible pour la mesure, le bruit de la ligne de base est réduit. Cependant, la résolution spectrale diminue également. Le réglage de la largeur de fente a un effet sur tous les canaux de signal et le champ 3D. Vous avez le choix entre deux largeurs de fente : Narrow (Étroite) ou Wide (Grande). Le réglage recommandé pour le paramètre Slit Width (Largeur de fente) est Wide (Grande). Si nécessaire, vous pouvez le définir sur Narrow. Au redémarrage du détecteur, le dernier réglage est utilisé. Pour obtenir plus de détails sur la largeur de fente et sur sa sélection individuelle, reportez-vous à la section Optimisation des réglages de largeur de bande et de largeur de fente. |
Temps de réponse | Le temps de réponse détermine la vitesse à laquelle le détecteur réagit à une variation du signal. Par défaut, le paramètre Response Time (Temps de réponse) est défini en même temps que le réglage de la vitesse d’acquisition des données dans l’assistant Instrument Method Wizard. Si nécessaire, vous pouvez définir une valeur spécifique pour le temps de réponse. Pour obtenir plus de détails sur le temps de réponse et sur sa sélection individuelle, reportez-vous à la section Sélection du temps de réponse et de la largeur de pic. |
Largeur de pic | La largeur de pic est un paramètre connexe à la définition de la vitesse d’acquisition des données et du temps de réponse. Par défaut, le paramètre Peak Width (Largeur de pic) est défini en même temps que le réglage de la vitesse d’acquisition des données dans l’assistant Instrument Method Wizard. Si nécessaire, vous pouvez définir une valeur spécifique pour la largeur de pic. Pour obtenir plus de détails sur la largeur de pic, reportez-vous à la section Sélection du temps de réponse et de la largeur de pic. |
Longueur d’onde de référence | Il est possible de sélectionner une longueur d’onde de référence et de la définir (facultatif) afin de corriger le signal mesuré dans l’échantillon dans le cas où d’autres substances que l’analyte (substances interférentes) contribuent à l’absorption de l’échantillon. Par défaut, aucune longueur d’onde de référence n’est définie. Pour utiliser le paramètre Reference Wavelength (Longueur d’onde de référence), sélectionnez-le de manière distincte pour chaque canal de signal. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la longueur d’onde de référence, reportez-vous à la section Sélection de la longueur d’onde de référence et de la largeur de bande de référence. |
Largeur de bande de référence | Si une longueur d’onde de référence est définie, celle-ci sert à calculer la moyenne de plusieurs signaux de photodiodes. Définissez la largeur de bande de référence de manière distincte pour chaque canal de signal. Par défaut, le paramètre Reference Bandwidth (Largeur de bande de référence) est réglé sur 4 nm. Si nécessaire, vous pouvez définir une largeur de bande de référence différente. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la largeur de bande de référence, reportez-vous à la section Sélection de la longueur d’onde de référence et de la largeur de bande de référence. |
Champ 3D (disponible uniquement sur les détecteurs VF-D11 et VC-D11) | Le détecteur peut enregistrer un champ 3D pour une plage de longueurs d’onde. Pour utiliser la collecte de données 3D, sélectionnez le canal de signal 3D Field (Champ 3D). Définissez la plage de longueurs d’onde 3D à enregistrer. Vous pouvez restreindre la plage enregistrée aux longueurs d’onde importantes pour votre analyse sous Chromeleon. Vous pouvez ainsi réduire le volume de données enregistrées par Chromeleon.
Recommandation : allumez la ou les lampes appropriées pour la plage de longueurs d’onde choisie (reportez-vous à la section Recommandations d’utilisation des lampes). |
Largeur de regroupement (disponible uniquement sur les détecteurs VF-D11 et VC-D11) | Si le signal 3D Field (Champ 3D) est sélectionné, vous devez préciser la largeur de regroupement. Le paramètre de largeur de regroupement détermine la distance en longueur d’onde entre les points de données enregistrés dans un champ 3D. Pour chaque point de données enregistré, l’absorption d’une gamme de diodes est moyennée (calculée pour un “regroupement” de longueurs d’ondes) sur la largeur de regroupement. La fonction de la largeur de regroupement dans le champ 3D est analogue à celle de la largeur de bande pour les canaux de signal. Par défaut, le paramètre Bunch Width (Largeur de regroupement) est réglé sur 4 nm. Si nécessaire, vous pouvez définir une largeur de regroupement différente. Notez que la sélection d’une largeur de groupement élevée diminue le stockage de données requis et améliore le rapport signal / bruit, mais réduit également la résolution spectrale. |
Mise à zéro automatique | Procède à un équilibrage à zéro automatique. Le signal actuel du détecteur est interprété en tant que 0. Par conséquent, aucun échantillon absorbant ne doit se trouver dans la cellule à écoulement lors de l’exécution de la fonction Autozero (Zéro automatique). |
Détection de fuites | La détection des fuites est activée par défaut lors de l’expédition du détecteur (Leak Sensor [Capteur de fuites] Mode = Enabled [Mode = Activé]). Il s’agit du réglage préféré. |
Validation des longueurs d’onde | Permet de procéder à la validation des longueurs d’onde selon les besoins. Un filtre en verre à l’oxyde d’holmium placé sur le trajet lumineux permet de valider l’exactitude des longueurs d’onde. Pour obtenir des informations complémentaires, reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde. |
Étalonnage des longueurs d’onde | En cas d’échec de la validation des longueurs d’onde, allumez la lampe à UV, ne changez pas l’état en cours de lampe à VIS (en option) et réalisez un étalonnage des longueurs d’onde. Lors de l’étalonnage, le détecteur détermine la longueur d’onde mesurée de la raie D-alpha de la lampe à UV. Si le détecteur constate que la raie D-alpha est différente de la valeur prévue, alors celui-ci ajuste l’étalonnage de ses longueurs d’onde. Pour obtenir des informations complémentaires, reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde. |
Température du boîtier de la lampe | Les lampes du détecteur sont extrêmement sensibles aux variations de la température. Le canal de signal pour la température du boîtier de la lampe peut être utilisé à des fins de dépannage. Si vous observez par exemple une dérive de la ligne de base, le signal de température du boîtier de la lampe peut vous aider à déterminer la source du problème. Sélectionnez le canal de signal dans Instrument Configuration Manager et Instrument Method Wizard pour enregistrer la température. Chromeleon génère le canal approprié pour enregistrer la température du boîtier de la lampe du détecteur. |