Le tableau ci-dessous indique quelle lampe est recommandée si au moins une de vos longueurs d’onde de détection se trouve dans la plage indiquée dans la colonne gauche. Les valeurs s’appliquent aux mesures en mode canal unique et champs de données 3D.
Au moins une longueur d’onde de détection | Lampe recommandée |
|---|---|
≤ 345 nm | Une lampe à UV (lampe au deutérium) est requise. |
Entre | Lampe à UV (lampe au deutérium) ou lampe à VIS (lampe au tungstène), si elle est disponible. Si les deux lampes sont disponibles, il est recommandé d’allumer les deux. |
> 670 nm | Une lampe à VIS (lampe au tungstène) est recommandée. Si aucune lampe à VIS (lampe au tungstène) n’est disponible, utilisez la lampe à UV (lampe au deutérium). |