Cette section décrit l’installation de la cellule à écoulement lors de la première installation de l’appareil.
AVIS
Les cellules à écoulement sont sensibles à la saleté et à la poussière. Respectez les précautions suivantes lors de l’installation de la cellule à écoulement sur le détecteur :
AVIS
N’installez pas de cellule à écoulement pour détecteur à barrette de diodes Vanquish Flesh ou Vanquish Core dans un détecteur UltiMate™ 3000, car celle-ci risquerait d’être endommagée.
AVIS
N’ouvrez pas les raccordements de tubes entre l’unité de connexion et la cellule à écoulement. Les raccordements de tubes sont installés en usine.
Éléments nécessaires
Cellule à écoulement, selon les besoins de l’application.
Préparatifs
Déballez la cellule à écoulement et conservez l’emballage pour une utilisation ultérieure.
Procédez comme suit
Ouvrez les portes de l’appareil.
Desserrez les deux vis du capot de la cellule à écoulement, retirez le capot et conservez-le pour fermer l’ouverture de la cellule à écoulement après cette procédure.
ATTENTION
Rayonnement UV
La lampe au deutérium émet des rayons UV qui sont dangereux pour les yeux et pour la peau.
Tenez la cellule à écoulement avec le corps de la cellule à écoulement sur la gauche, appuyez fermement sur la poignée de la cellule à écoulement et insérez-la directement dans son compartiment. Relâchez la poignée. Si cette dernière émet un clic, la cellule est installée correctement. Si tel n’est pas le cas, déplacez légèrement la cellule à écoulement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
Une fois la cellule à écoulement installée, elle est détectée par le microprogramme.
Cellules à écoulement avec unité de connexion uniquement : insérez l’ergot de positionnement de l’unité de connexion dans la fente du panneau avant intérieur.
Cellules à écoulement avec unité de connexion uniquement : serrez la vis de l’unité de connexion à la main.
Assurez-vous que la cellule à écoulement est correctement installée pour garantir une performance maximale :
Utilisez les repères de positionnement (n° 1 dans la figure ci-dessous) pour vérifier que la cellule à écoulement est positionnée correctement.
Si la cellule à écoulement n’est pas positionnée correctement : vérifiez qu’elle n’a pas été poussée et inclinée par des capillaires coudés.
Si la cellule à écoulement est positionnée correctement : disposez les capillaires de telle façon qu’ils n’exercent aucune force sur la cellule à écoulement et que cette dernière reste positionnée correctement.
Assurez-vous que les capillaires sont placés juste devant l’ergot de positionnement (à moins de 2 mm de distance, reportez-vous à l’image ci-dessus).
Ainsi, aucune force significative ne peut s’exercer sur les capillaires lorsque le capot est installé et la cellule à écoulement reste en position correcte.
N° | Description |
|---|---|
1 | Unité de connexion |
2 | Vis de l’unité de connexion |
3 | Ergot de positionnement |
4 | Prise de l’unité de connexion |
5 | Fente de l’ergot de positionnement |
6 | Trou de vis (vis de l’unité de connexion) |
7 | Port OUT |
8 | Port IN |
N° | Description |
|---|---|
1 | Repère de positionnement de la cellule à écoulement |
2 | Socle de la cellule à écoulement |
3 | Capillaires |
4 | Ergot de positionnement |
Installez le capot de la cellule à écoulement de manière à ce que la fente du capot de la cellule à écoulement soit située en bas à droite (reportez-vous à l’illustration). Assurez-vous que les capillaires sont passés à travers la fente du capot de la cellule à écoulement.
Serrez à la main les deux vis du capot de la cellule à écoulement.
Mettez en place les raccordements fluidiques de la cellule d’écoulement, reportez-vous à la section Mise en place des raccordements fluidiques.
Fermez les portes de l’appareil.
Effectuez la validation des longueurs d’onde, reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde.