Types de lampe
Deux sources lumineuses différentes fournissent la lumière pour une plage de détection des longueurs d’onde comprise entre 190 nm et 800 nm :
  • Une lampe au deutérium pour la détection de longueurs d’onde ultraviolettes (UV)
  • Une lampe au tungstène pour la détection des longueurs d’onde visibles (VIS) et proches infrarouges (PIR) (standard pour le détecteur VF, en option pour les détecteurs VC)
La température du boîtier de la lampe qui contient les deux lampes est régulée.
Puce d’identification
Les lampes sont équipées d’une puce d’identification (ID). Les puces d’identification stockent des informations sur les lampes, y compris :
  • Type de lampe
  • Nombre d’allumages de la lampe
  • Durée d’utilisation de la lampe