Les composants du dispositif accessibles par l’utilisateur se situent directement derrière les portes avant :
N° | Description |
|---|---|
1 | Entrée de l’air de refroidissement |
2 | Panneau de commande avec voyants d’état |
3 | Capot du boîtier des lampes |
4 | Cellule à écoulement (après installation) |
5 | Barre à LED |
6 | Unité de connexion |
7 | Bac de fuite |
8 | Étiquette signalétique, indiquant le numéro de pièce, le nom du module, le numéro de série et le numéro de révision (le cas échéant) |
9 | Orifice d’évacuation |
10 | Capteur de fuites |
11 | Panneau de séparation |